Learn More
Applied Biosystems™ Inhibiteur RNase
Code produit 10615995 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 000 unités
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10615995 2 000 unités 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10615995 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur N8080119
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Includes
100 μl à 20 U / μl. Suffisant pour 100 réactions de transcription inverse, 20 μl chacun. Inhibiteur de RNase dans le tampon de stockage : 20 mM HEPES-KOH, pH 7,6 ; 50 mM Kcl ; 8 mM DTT ; 50 % (v / v) glycérol.
Aucune activité DNase ou endonucléase
L’inhibiteur de RNase (inhibiteur de ribonucléase) est une enzyme recombinante de 50 kDa servant à inhiber l’activité de RNase. Il ne contient ni de DNase ni d’activité d’endonucléase.
  • Inhibition de l’activité de RNase—empêche la dégradation du modèle d’ARN
  • Absence d’activité d’endonucléase d’ADN—pour améliorer le rendement du produit
PCR et PCR en temps réel, transcription inverse
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace carbonique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 50 mM
Contenu et stockage Contenu : 100 µl à 20 U / µl. Suffisant pour 100 réactions de transcription inverse, 20 µl chacun. Inhibiteur de RNase dans le tampon de stockage : 20 mM HEPES-KOH, pH 7,6 ; 50 mM Kcl ; 8 mM DTT ; 50 % (v / v) glycérol. Conserver à -20°C.
Quantité 2 000 unités
Conditions d’expédition Glace carbonique