Learn More
Applied Biosystems™ Master Mix Fast SYBR™ Green
Code produit 10381275 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 x 1 ml
1 x 5 ml
2 x 5 ml
5 x 5 ml
10 x 5 ml
1 x 50 ml
Conditionnement:
1 kit
1 pièce
10 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10381275 1 x 1 ml 1 pièce
10459604 1 x 5 ml 1 pièce
10556555 2 x 5 ml 1 kit
10566555 5 x 5 ml 1 kit
10631376 10 x 5 ml 10 pièces
10447494 1 x 50 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 10381275 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur 4385610
Simplifiez votre flux de travail d’expression génique
Utilisez le code promo 27954
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Includes
Colorant Vert I SYBR, AmpliTaq Gold Fast ADN Polymérase LD, dNTP avec mélange dUTP/dTTP, référence passive I et composants tampon optimisés
Requires
Matrices et amorces
Conçu à des fins de vitesse, il s’agit d’une solution rapide, fiable et économique pour les applications RT-PCR, qui ne compromet pas la sensibilité, la spécificité, la gamme dynamique ou l’efficacité de la PCR.
  • Rapide - Résultats de PCR en temps réel en 35 minutes seulement
  • Sensible - Détection de très faibles nombres de copies de la cible
  • Spécifique - Minimisation de l’amorce-dimère et de l’amplification non spécifique
  • Reproductible - Amplification uniforme sur une échelle dynamique étendue. Le Master Mix Fast SYBR™ Green contient tous les composants, à l’exception de la matrice et des amorces, dans un master mix 2X
  • ADN polymérase rapide AmpliTaq™, UP, ADN polymérase hautement purifiée pour assurer un démarrage à chaud instantané, tout en réduisant la formation de produit non spécifique et en autorisant le réglage de réactions à température ambiante
  • Colorant SYBR™ Green I pour assurer la détection d’ADN bicaténaire
  • Désoxyribonucléotides (dNTP) pour contribuer à l’optimisation des résultats PCR
  • Uracile ADN glycosylase (UDG) conçue pour réduire le transfert de contamination
  • Référence interne passive basée sur le colorant exclusif ROX™ pour assurer une meilleure précision
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace carbonique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 2X
Contenu et stockage 1 flacon de 1 ml. Le mélange 2X contient du colorant SYBR™ Green 1, de l’ADN polymérase LD AmpliTaq Gold™ Fast, des dNTP avec un mélange dUTP⁄dTTP, une référence passive 1 et des composants tampon optimisés. 100 réactions dans un volume total de 20 µl. Conserver entre -5 et -30°C.
La durée de conservation minimale garantie est de 60 jours (date de péremption exacte imprimée sur le produit et le certificat d’analyse).
Méthode de détection SYBR
Format Tube
GC-Rich PCR Performance Élevé
Méthode PCR qPCR
Polymérase ADN polymérase Fast AmpliTaq, AmpliTaq Fast UP
Vitesse de réaction Rapide
À utiliser avec (équipement) 7500 Fast System, 7900HT Fast System, StepOne™, Fast Mode, StepOnePlus™, Fast Mode
Marqueur ou colorant SYBR Green
Colorant de référence passive ROX (pré-mélangé)
Gamme de produits SYBR
Type de produit Master Mix SYBR PCR en temps réel
Pureté ou qualité UP (Ultra Pure)
Quantité 1 x 1 ml
Conditions d’expédition Glace carbonique
Suffisant pour 100 réactions de 20 μl
À utiliser avec (application) PCR en temps réel (qPCR)
Nbre de réactions 100 réactions
Type d’échantillon ADN (génomique), ADNc
Volume 1 mL