Learn More
Applied Biosystems™ Master Mix Fast SYBR™ Green
Code produit 10566555 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 x 1 ml
1 x 5 ml
2 x 5 ml
5 x 5 ml
10 x 5 ml
1 x 50 ml
Conditionnement:
1 kit
1 pièce
10 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10566555 5 x 5 ml 1 kit
10381275 1 x 1 ml 1 pièce
10459604 1 x 5 ml 1 pièce
10556555 2 x 5 ml 1 kit
10631376 10 x 5 ml 10 pièces
10447494 1 x 50 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 10566555 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur 4385617
Simplifiez votre flux de travail d’expression génique
Utilisez le code promo 27975
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Includes
Colorant Vert I SYBR, AmpliTaq Gold Fast ADN Polymérase LD, dNTP avec mélange dUTP/dTTP, référence passive I et composants tampon optimisés
Requires
Matrices et amorces
Conçu à des fins de vitesse, il s’agit d’une solution rapide, fiable et économique pour les applications RT-PCR, qui ne compromet pas la sensibilité, la spécificité, la gamme dynamique ou l’efficacité de la PCR.
  • Rapide - Résultats de PCR en temps réel en 35 minutes seulement
  • Sensible - Détection de très faibles nombres de copies de la cible
  • Spécifique - Minimisation de l’amorce-dimère et de l’amplification non spécifique
  • Reproductible - Amplification uniforme sur une échelle dynamique étendue. Le Master Mix Fast SYBR™ Green contient tous les composants, à l’exception de la matrice et des amorces, dans un master mix 2X
  • ADN polymérase rapide AmpliTaq™, UP, ADN polymérase hautement purifiée pour assurer un démarrage à chaud instantané, tout en réduisant la formation de produit non spécifique et en autorisant le réglage de réactions à température ambiante
  • Colorant SYBR™ Green I pour assurer la détection d’ADN bicaténaire
  • Désoxyribonucléotides (dNTP) pour contribuer à l’optimisation des résultats PCR
  • Uracile ADN glycosylase (UDG) conçue pour réduire le transfert de contamination
  • Référence interne passive basée sur le colorant exclusif ROX™ pour assurer une meilleure précision
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace carbonique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 2X
Contenu et stockage Contient 5× flacons de 5 ml. Le mélange 2X contient du colorant SYBR™ Green 1, de l’ADN polymérase AmpliTaq Gold™ Fast LD, des dNTP avec un mélange dUTP/dTTP, une référence passive 1 et des composants tampon optimisés. Suffit pour 2 500 réactions de 20 µl chacune.
À stocker entre -5 et -30°C.
La durée de conservation minimale garantie est de 60 jours (date de péremption exacte imprimée sur le produit et le certificat d’analyse).
Méthode de détection SYBR
Format Flacon
GC-Rich PCR Performance Élevé
Méthode PCR qPCR
Polymérase ADN polymérase Fast AmpliTaq, AmpliTaq Fast UP
Vitesse de réaction Rapide
À utiliser avec (équipement) 7500 Fast System, 7900HT Fast System, StepOne™, Fast Mode, StepOnePlus™, Fast Mode
Marqueur ou colorant SYBR Green
Colorant de référence passive ROX (pré-mélangé)
Gamme de produits SYBR
Type de produit Master Mix SYBR PCR en temps réel
Pureté ou qualité UP (Ultra Pure)
Quantité 5 x 5 ml
Suffisant pour 2500 réactions de 20 μl chacune
À utiliser avec (application) PCR en temps réel (qPCR)
Nbre de réactions 2500 réactions
Type d’échantillon ADN (génomique), ADNc
Volume 5 x 5 mL