Includes
Colorant Vert I SYBR, AmpliTaq Gold Fast ADN Polymérase LD, dNTP avec mélange dUTP/dTTP, référence passive I et composants tampon optimisés
Requires
Matrices et amorces
- Rapide - Résultats de PCR en temps réel en 35 minutes seulement
- Sensible - Détection de très faibles nombres de copies de la cible
- Spécifique - Minimisation de l’amorce-dimère et de l’amplification non spécifique
- Reproductible - Amplification uniforme sur une échelle dynamique étendue. Le Master Mix Fast SYBR™ Green contient tous les composants, à l’exception de la matrice et des amorces, dans un master mix 2X
- ADN polymérase rapide AmpliTaq™, UP, ADN polymérase hautement purifiée pour assurer un démarrage à chaud instantané, tout en réduisant la formation de produit non spécifique et en autorisant le réglage de réactions à température ambiante
- Colorant SYBR™ Green I pour assurer la détection d’ADN bicaténaire
- Désoxyribonucléotides (dNTP) pour contribuer à l’optimisation des résultats PCR
- Uracile ADN glycosylase (UDG) conçue pour réduire le transfert de contamination
- Référence interne passive basée sur le colorant exclusif ROX™ pour assurer une meilleure précision
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace carbonique
Spécification
Spécification
| Concentration | 2X |
| Contenu et stockage | 10 flacons de 5 ml. Le mélange 2X contient du colorant SYBR™ Green 1, de l’ADN polymérase LD AmpliTaq Gold™ Fast, des dNTP avec un mélange dUTP⁄dTTP, une référence passive 1 et des composants tampon optimisés. Suffisant pour 5 000 réactions de 20 µl chacune. Conserver entre -5 et -30°C. La durée de conservation minimale garantie est de 60 jours (date de péremption exacte imprimée sur le produit et le certificat d’analyse). |
| Méthode de détection | SYBR |
| Format | Flacon |
| GC-Rich PCR Performance | Élevé |
| Méthode PCR | qPCR |
| Polymérase | ADN polymérase Fast AmpliTaq, AmpliTaq Fast UP |
| Vitesse de réaction | Rapide |
| À utiliser avec (équipement) | 7500 Fast System, 7900HT Fast System, StepOne™, Fast Mode, StepOnePlus™, Fast Mode |
| Marqueur ou colorant | SYBR Green |
| Afficher plus |