Learn More
Applied Biosystems™ Master Mix Universel Power SYBR™ Green
Code produit 10418454 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 x 1 ml
1 x 5 ml
2 x 5 ml
5 x 5 ml
10 x 5 ml
1 x 50 ml
Conditionnement:
1 kit
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10418454 2 x 5 ml 1 kit
10607705 1 x 1 ml 1 pièce
10187094 1 x 5 ml 1 pièce
10115155 5 x 5 ml 1 kit
10666175 10 x 5 ml 1 kit
10565385 1 x 50 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 10418454 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur 4364344
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Includes
Mélange 2X de colorant SYBR Green I, d’ADN polymérase AmpliTaq Gold, de dNTP avec dUTP, de référence passive 1 (ROX) et de composants tampons optimisés
Tout ce dont vous avez besoin pour l’amplification et la détection de la PCR à base de colorant SYBR™ Green dans un format de tube unique pratique.
Le mélange Master Mix pour Universel Applied Biosystems™ SYBR™ Green combine, au sein d’un même flacon, du colorant SYBR™ Green I, de l’ADN polymérase AmpliTaq Gold™, des dNTP avec dUTP, de la référence passive 1 et un tampon optimisé.
  • Le colorant SYBR™ Green I détecte l’ADN bicaténaire, aucune sonde spécifique n’est donc requise
  • L’ADN polymérase AmpliTaq Gold™ permet de minimiser la formation de produits non spécifiques et d’obtenir ainsi de meilleures performances
  • Le dUTP permet de réduire considérablement le transfert de contamination en cas d’utilisation conjointement avec de l’uracile ADN glycosylase
  • Le tampon exclusif a fait l’objet d’améliorations visant à garantir ses performances et sa fiabilité
  • Le stockage à une température comprise entre 2° et 8°C des composants prémélangés permet de réduire considérablement le temps nécessaire à la configuration du dosage.
Flexibilité et commodité maximales
  • Le Master Mix vert pour PCR Applied Biosystems™ SYBR™ Green offre une flexibilité maximale à moindre coût puisqu’aucune sonde TaqMan™ n’est nécessaire.
  • Le colorant de liaison d’ADN bicaténaire SYBR™ Green I permet de détecter toute présence d’ADN bicaténaire généré en cours de PCR.
  • L’enzyme de démarrage à chaud ADN polymérase AmpliTaq Gold™ minimise la formation de produits non spécifiques (notamment des amorces-dimères), et améliore ainsi les performances et la sensibilité.
  • La référence interne passive 1 permet de normaliser les fluctuations de fluorescence non liées à la PCR.
  • Cela minimise la variabilité de puits-à-puits qui peut avoir toutes sortes de causes, comme des erreurs de pipetage et l’évaporation de l’échantillon.
  • Le colorant SYBR™ Green I est idéal pour l’identification de cibles (essais de criblage) ou pour effectuer un nombre d’essais restreint.
  • Stockage à -20°C
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace humide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 2X
Contenu et stockage Les flacons de 2 x 5 ml contiennent un mélange 2X de colorant SYBR Green 1, d’ADN polymérase AmpliTaq Gold™, de dNTP avec dUTP, de référence passive 1 (ROX) et de composants tampons optimisés. Des réactifs suffisants sont fournis pour 400 réactions basées sur un volume de réaction de 50 μl.
Conserver à -20°C.
La durée de conservation minimale garantie est de 60 jours (date de péremption exacte imprimée sur le produit et le certificat d’analyse).
Méthode de détection SYBR
Format Tube
GC-Rich PCR Performance Élevé
Méthode PCR qPCR
Polymérase ADN polymérase AmpliTaq Gold
Vitesse de réaction Étalon
À utiliser avec (équipement) Système 7000, Système 7300, Système 7500, Système 7700, Système 7900HT, Système de PCR en temps réel Applied Biosystems StepOnePlus™ Fast, QuantStudio™, StepOne™, mode standard, StepOnePlus™, mode standard, Système ViiA™ 7
Marqueur ou colorant SYBR Green
Colorant de référence passive ROX (pré-mélangé)
Gamme de produits SYBR
Type de produit Master Mix SYBR PCR en temps réel
Quantité 2 x 5 ml
Suffisant pour 400 réactions de 50 μl
À utiliser avec (application) Expression génétique
Nbre de réactions 400 réactions
Type d’échantillon ADN (génomique), ADNc
Volume 2 x 5 ml