Learn More
Applied Biosystems™ Master Mix Universel Power SYBR™ Green
Code produit p-4927004 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 x 1 ml
1 x 5 ml
2 x 5 ml
5 x 5 ml
10 x 5 ml
1 x 50 ml
Conditionnement:
1 kit
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10607705 1 x 1 ml 1 pièce
10187094 1 x 5 ml 1 pièce
10418454 2 x 5 ml 1 kit
10115155 5 x 5 ml 1 kit
10666175 10 x 5 ml 1 kit
10565385 1 x 50 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 10607705 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur 4344463
Includes
Mélange 2X de colorant SYBR Green I, d’ADN polymérase AmpliTaq Gold, de dNTP avec dUTP, de référence passive 1 (ROX) et de composants tampons optimisés
Tout ce dont vous avez besoin pour l’amplification et la détection de la PCR à base de colorant SYBR™ Green dans un format de tube unique pratique.
Le mélange Master Mix pour Universel Applied Biosystems™ SYBR™ Green combine, au sein d’un même flacon, du colorant SYBR™ Green I, de l’ADN polymérase AmpliTaq Gold™, des dNTP avec dUTP, de la référence passive 1 et un tampon optimisé.
  • Le stockage à une température comprise entre 2° et 8°C des composants prémélangés permet de réduire considérablement le temps nécessaire à la configuration du dosage
  • Le colorant SYBR™ Green I détecte l’ADN bicaténaire, aucune sonde spécifique n’est donc requise
  • L’ADN polymérase AmpliTaq Gold™ permet de minimiser la formation de produits non spécifiques et d’obtenir ainsi de meilleures performances
  • Le dUTP permet de réduire considérablement le transfert de contamination en cas d’utilisation conjointement avec de l’uracile ADN glycosylase
  • Le tampon exclusif a fait l’objet d’améliorations visant à garantir ses performances et sa fiabilité
Flexibilité et commodité maximales
  • Le Master Mix vert pour PCR Applied Biosystems™ SYBR™ Green offre une flexibilité maximale à moindre coût puisqu’aucune sonde TaqMan™ n’est nécessaire.
  • Le colorant de liaison d’ADN bicaténaire SYBR™ Green I permet de détecter toute présence d’ADN bicaténaire généré en cours de PCR.
  • L’enzyme de démarrage à chaud ADN polymérase AmpliTaq Gold™ minimise la formation de produits non spécifiques (notamment des amorces-dimères), et améliore ainsi les performances et la sensibilité.
  • La référence interne passive 1 permet de normaliser les fluctuations de fluorescence non liées à la PCR.
  • Cela minimise la variabilité de puits-à-puits qui peut avoir toutes sortes de causes, comme des erreurs de pipetage et l’évaporation de l’échantillon.
  • Le colorant SYBR™ Green I est idéal pour l’identification de cibles (essais de criblage) ou pour effectuer un nombre d’essais restreint.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace humide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 2X
Contenu et stockage Master Mix de PCR SYBR™ Green dans un flacon de 1 ml. Réactifs fournis suffisants pour 40 réactions basées sur un volume de réaction de 50 µl. Conserver à -20°C.
La durée de conservation minimale garantie est de 60 jours (date de péremption exacte imprimée sur le produit et le certificat d’analyse).
Méthode de détection SYBR
Forme Concentré
Format Tube
GC-Rich PCR Performance Élevé
Méthode PCR qPCR
Polymérase ADN polymérase AmpliTaq Gold
Vitesse de réaction Étalon
Technique Intensité de fluorescence
À utiliser avec (équipement) 7000 System, 7300 System, 7500 System, 7700 System, 7900HT System, AB 7900 HT 384-Well System, QuantStudio™, StepOne™, Standard Mode, StepOnePlus™, Standard Mode, ViiA™ 7 System, GeneAmp™ 5700
Marqueur ou colorant SYBR Green
Colorant de référence passive ROX (pré-mélangé)
Gamme de produits SYBR
Type de produit Master Mix SYBR PCR en temps réel
Quantité 1 x 1 ml
Conditions d’expédition Glace humide
Suffisant pour 40 réactions de 50 μl
Spécificité cible Non spécifique à la cible
À utiliser avec (application) PCR en temps réel (qPCR)
Hot Start Fonctionnalité Hot-Start intégrée
Nbre de réactions 40 réactions
Type d’échantillon ADN
Volume 1 x 1 mL