Learn More
Applied Biosystems™ Master Mix Select SYBR™
Code produit 13256519 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 x 1 ml
1 x 5 ml
2 x 5 ml
5 x 5 ml
10 x 5 ml
1 x 50 ml
Conditionnement:
10 pièces
100 réactions
1000 réactions
2500 pièces
500 réactions
5000 réactions
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
13256519 1 x 5 ml 500 réactions
13246519 1 x 1 ml 100 réactions
13276519 2 x 5 ml 1000 réactions
13266519 5 x 5 ml 2500 pièces
13236529 10 x 5 ml 10 pièces
13286519 1 x 50 ml 5000 réactions
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 13256519 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur 4472908
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Includes
Le mélange 2X contient du colorant SYBR Greener, de l’ADN polymérase UP AmpliTaq, des dNTP avec un mélange dUTP/dTTP, de l’UDG thermolabile, un colorant de référence passive ROX et des composants tampon optimisés.
Solution économique pour les applications PCR en temps réel.
Master Mix SYBR™ Select
• Spécifique - réduit au minimum les dimères d'amorces et les amplifications non spécifiques avec un ADN hautement purifié
• Reproductible et sensible - amplification homogène sur une plage dynamique très élevée
• Lumineux - contient le colorant SYBR™ GreenER pour une luminosité maximale
• Contrôle de contamination croisée - contient de l'uracile glycosylase (UDG) instable à la chaleur
• Compatible avec la plupart des instruments de PCR en temps réel
• Contient tous les composants nécessaires pour vos réactions PCR en temps réel, à l'exception du template et des amorces, dans un premix 2X concentré. Le master mix contient l'ADN polymérase AmpliTaq™, UP (ultra-pure), une ADN polymérase
• Hautement purifiée avec un mécanisme hot start exclusif pour une spécificité exceptionnelle
• Spécialement formulé pour des résultats optimum: de 100 ng à 0,1 pg d'ADNc par réaction. Une simple copie d'ADN génomique peut être détectée de manière sûre
• Le colorant SYBR™ GreenER est moins inhibiteur de PCR que le colorant SYBR™ Green I ce qui conduit à des signaux plus lumineux
• Master Mix SYBR™ Select
• Le Master Mix SYBR™ Select peut être utilisé soit en mode standard ou rapide et est compatible avec tous les instruments de PCR en temps réel Applied Biosystems™. Il est également compatible avec les systèmes Bio-Rad IQ 5, Roche
• LightCycler™, LC480 et Stratagene™ MX3005P™.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace humide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 2X
Contenu et stockage Le mélange 2x contient du colorant SYBR™ GreenER™, de l’ADN polymérase UP AmpliTaq™, des dNTP avec un mélange dUTP/dTTP, de l’UDG thermolabile, un colorant de référence passive ROX et des composants tampon optimisés. Contient 1 tube de 1 ml, suffisant pour 100 réactions de 20 µl (Master Mix de 10 µl par réaction). Conserver à 2–8°C.
La durée de conservation minimale garantie est de 60 jours (date de péremption exacte imprimée sur le produit et le certificat d’analyse).
Reportez-vous au guide de l’utilisateur pour connaître les recommandations relatives à la concentration des amorces pour les systèmes StepOne et StepOnePlus.
Méthode de détection SYBR
Forme Liquide
Format Flacon
GC-Rich PCR Performance Élevé
Méthode PCR qPCR
Polymérase ADN polymérase AmpliTaq
Vitesse de réaction Rapide ou standard
À utiliser avec (équipement) 7500 Fast System, 7500 System, QuantStudio™ 12k Flex, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7, StepOne™, Fast Mode, StepOne™, Standard Mode, StepOnePlus™, Fast Mode, StepOnePlus™, Standard Mode, ViiA™ 7 System, AB StepOnePlus™, Fast Mode, AB StepOne™, Standard Mode, AB 7500, Fast Mode, AB 7500, Standard Mode, AB StepOne™, Fast Mode, AB StepOnePlus™, Standard Mode
Marqueur ou colorant SYBR GreenER
Colorant de référence passive ROX (pré-mélangé)
Gamme de produits SYBR
Type de produit Master Mix SYBR PCR en temps réel
Pureté ou qualité UP (Ultra Pure)
Quantité 1 x 5 ml
Conditions d’expédition Glace humide
Suffisant pour 100 réactions de 20 μl
À utiliser avec (application) Expression génétique
Hot Start Fonctionnalité Hot-Start intégrée
Nbre de réactions 500 réactions
Type d’échantillon ADN (génomique), ADNc
Volume 50 ml