Learn More
Applied Biosystems™ Mélange Master Mix TaqMan™ Fast Advanced
Code produit 13448456 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 x 1 ml
1 x 5 ml
2 x 5 ml
5 x 5 ml
10 x 5 ml
1 x 50 ml
Conditionnement:
1 kit
1 pièce
10mL
1mL
5 pièces
50mL
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
13448456 10 x 5 ml 1 kit
13428456 1 x 1 ml 1mL
11380912 1 x 5 ml 1 pièce
12634225 2 x 5 ml 10mL
13438456 5 x 5 ml 5 pièces
13418456 1 x 50 ml 50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 13448456 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur 4444965
Économisez jusqu’à 60% sur la microbiologie
Utilisez le code promo 28004
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Le mélange Master Mix TaqMan™ Fast Advanced a été conçu pour égaler ou dépasser les performances des mélanges Master Mix standard en raccourcissant les délais d’exécution (<40 minutes).
TaqMan Fast Advanced Master Mix delivers accurate quantification and dependability in less time on an array of qPCR instrument platforms. It provides best in class performance, including the widest quantifiable range, in both single and duplex reactions, even with challenging targets. TaqMan Fast Advanced Master Mix contains AmpliTaq Fast DNA Polymerase, uracil-N-glycosylase (UNG), dNTPs with dUTP, ROX dye (passive reference), and optimized buffer components. It is supplied at a 2X concentration.
Le Master Mix TaqMan Fast Advanced contient de l’ADN polymérase rapide AmpliTaq, de la glycosylase Uracil-N (UNG), des dNTP avec dUTP, du colorant ROX (référence passive) et des composants tampon optimisés. Il est fourni à une concentration de 2X.
Les caractéristiques du Master Mix TaqMan Fast Advanced sont les suivantes :
  • Les meilleures performances de sa catégorie—la sensibilité, la précision, l’échelle dynamique et la spécificité sont meilleures par rapport aux mélanges standard en mode standard
  • Développé pour améliorer la stabilité de paillasse—stabilité à température ambiante pendant 72 heures maximum dans des réactions préassemblées
  • Optimisé pour le multiplexage—validé pour un duplexage avec des dosages de contrôles positifs internes exogènes et endogènes
  • Délais d’exécution raccourcis (—optimisé pour le mode rapide sur des instruments rapides et pour des conditions de cyclage rapide sur des instruments standard
  • Transition homogène en expériences—validé avec des dosages TaqMan pour l’expression génétique et les microARN et les micros cartes fluidiques TaqMan
Les meilleures performances de sa catégorie
Le Master Mix TaqMan Fast Advanced a été conçu pour offrir des performances égales ou supérieures aux mélanges type standard. Il a été comparé aux Master Mix standards et rapides des fournisseurs clés. Il permet de fournir une sensibilité, une précision, une échelle dynamique et une spécificité exceptionnelles. La plage dynamique du Master Mix TaqMan Fast Advanced (jusqu’à 7 logs) est la plus étendue du secteur. La sensibilité impressionnante du mélange est illustrée sur la figure ci-dessous, qui compare les valeurs Ct des mélanges Master Mix TaqMan Fast Advanced et Master Mix TaqMan Universal PCR sur un panel de dosages d’expressions génétiques.
Stabilité de paillasse pour une manipulation à haut débit et un grand confort
Le Master Mix TaqMan Fast Advanced a été développé pour maintenir un niveau élevé de performance dans les réactions préassemblées pendant 72 heures maximum. La stabilité de ce mélange garantit aux utilisateurs de systèmes de manipulation des liquides à haut débit que les résultats de la première plaque correspondront à ceux de la dernière. La figure ci-dessous illustre un dosage qui a été exécuté à l’assemblage (temps 0) et après 72 heures d’incubation à 30°C en simulant un scénario extrême à température ambiante.
Pour les utilisateurs aux besoins de rendement moins extrêmes, la stabilité améliorée de ce Master Mix accroît le confort global du flux de travaux dans la mesure où vous n’êtes plus tenus d’exécuter les plaques immédiatement après l’assemblage.
Optimisé pour le multiplexage
Nous savons que la confiance est essentielle en termes de résultats. Dans un souci de confiance accrue des résultats dans chaque puits, le Master Mix TaqMan Fast Advanced a été conçu pour garantir des résultats précis pour les réactions en duplex à l’aide d’un contrôle positif interne. La figure ci-dessous illustre les résultats de la cible expérimentale β-actine (nom du gène : ACTB), qui a été diluée et amplifiée en série dans des réactions à cible unique et des réactions duplex.
Validé pour les dosages micro-ARN
Le Master Mix TaqMan Fast Advanced a été validé pour une utilisation avec plusieurs applications PCR en temps réel, dont les dosages micro-ARN. La formulation offre une spécificité et une échelle dynamique élevées. Ces deux facteurs de performance sont essentiels pour garantir des résultats concluants en utilisant des micro-ARN. Les données de la figure ci-dessous affichent une linéarité PCR exceptionnelle sur une plage de 6 logs du modèle d’entrée.
Délais d’exécution raccourcis sur des instruments standards
Le Master Mix TaqMan Fast Advanced a été optimisé pour des instruments rapides et standard, ce qui permet aux chercheurs, qui possèdent actuellement leurs propres instruments, de profiter également des atouts de performance et des gains de temps offerts.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition :Glace carbonique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 2 X
Contenu et stockage Contient 10 tubes (5 ml chacun) de Master Mix TaqMan™ Fast Advanced 2X suffisant pour 5000 réactions
Le Master Mix TaqMan™ Fast Advanced contient de l’ADN polymérase AmpliTaq™ Fast, de l’uracile-N glycosylase (UNG), des dNTP (avec dUTP), du colorant ROX™ (référence passive) et un tampon optimisé.
Conserver à 4°C.
Méthode de détection Amorce-sonde
Forme Liquide
GC-Rich PCR Performance Élevé
Méthode PCR qPCR
Polymérase ADN polymérase AmpliTaq Fast
Vitesse de réaction Rapide
À utiliser avec (équipement) 7500 Fast System, 7500 System, 7900HT System, QuantStudio 12k Flex, QuantStudio 3, QuantStudio 5, QuantStudio 6 Flex, QuantStudio 6 Pro, QuantStudio 7 Flex, QuantStudio 7 Pro, StepOne, StepOnePlus, ViiA 7 System, Roche LightCycler PRO System, Bio-Rad CFX Opus 96 Real-Time PCR System, Applied Biosystems AmpQuest 96
Capacité multiplex Duplex
Colorant de référence passive ROX (Pre-mixed)
Gamme de produits TaqMan
Type de produit Master Mix Fast Avanced
Quantité 10 x 5 ml
Conditions d’expédition Glace humide
Spécificité cible cDNA or gDNA only
À utiliser avec (application) Gene Expression, DNA Quantification, Presence/Absence, miRNA analysis
Thermostabilité 72 hr., Assembled Reaction
Fidélité (par rapport à Taq) 2 X
Nbre de réactions 5000 réactions
Type d’échantillon ADN (génomique), ADNc
Volume 50 mL
Comprend dUTP, UNG/UDG
Inhibitor Tolerance (Simple) High