Learn More
Applied Biosystems™ Master Mix Fast Virus 1-Step TaqMan™
Code produit p-4919400 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 x 1 mL
5 x 1 mL
1 x 10 mL
Conditionnement:
10mL
1mL
5 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
13408456 5 x 1 mL 5 pièces
12053715 1 x 10 mL 10mL
13498446 1 x 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 13408456 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur 4444434
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Le mélange Master Mix TaqMan™ Fast Virus 1 étape est conçu pour assurer une RT-PCR en temps réel fiable et à haute sensibilité, même en présence d’inhibiteurs de réaction courants.
Les caractéristiques de ce kit ont été sélectionnées en vue d’améliorer la détection des virus sur des types d’échantillons couramment utilisés. Le format en un seul tube permet de manipuler et traiter de façon uniforme à la fois les virus ARN et ADN.
Le Master Mix TaqMan Fast Virus 1 étape est conçu pour assurer une RT-PCR en temps réel rapide et à haute sensibilité, même en présence d’inhibiteurs PCR difficiles. La formulation 4X permet une meilleure détection des virus ARN et ADN et est idéale pour les études d’expression génétique multiplex, même avec une faible entrée cible. Le Master Mix TaqMan Fast Virus 1 étape fournit un format à tube unique pour une manipulation et un traitement uniformes, tout en offrant un cycle qPCR en moins de 30 minutes, utile lors du travail dans des flux de travaux à rendement élevé.
Caractéristiques du produit principales :
  • Sensibilité élevée : Master Mix 4X pour amplifier l’ARN et l’ADN avec une sensibilité améliorée
  • Résultats uniformes : formulés pour manipuler les inhibiteurs de RT-PCR courants trouvés dans le sang, les selles et autres échantillons difficiles
  • Application simplifiée : Master Mix à un tube, en une étape, offrant un profil à exécution unique avec ARN et ADN, ce qui permet de combiner facilement des cibles sur une plaque
  • Flexibilité des cibles : fonctionne en uniplexe, multiplex et avec des commandes internes exogènes ou endogènes
  • Haut efficacité : augmentation de la vitesse de qRT-PCR sur les instruments rapides et standard
Deux formulations
Le Master Mix est disponible dans deux formulations :
  • Le Master Mix TaqMan Fast Virus 1 étape utilisant le colorant ROX comme référence passive est recommandé pour les réactions allant de 1 sonde (réactions uniplexes) à 3 sondes (réactions triplexes).
  • Le Master Mix Multiplex TaqPath Fast Virus en 1 étape (sans ROX), qui ne contient pas de référence passive, est recommandé pour les dosages utilisant le colorant JUN (ou une longueur d’onde d’émission similaire), ou pour un multiplexage d’ordre supérieur (> 3 cibles).
Haute sensibilité
De nombreux échantillons de recherche courants comportant des acides nucléiques viraux ont des niveaux de cible très faibles. Nous avons optimisé le mélange maître pour la détection à haute sensibilité des cibles virales. Ce mélange maître à concentration plus élevée vous permet de configurer des réactions plus petites et vous pouvez donc exécuter des protocoles de cycles rapides en obtenant au moins la même sensibilité que celle attendue dans des qPCR à cycles standard. Des plus grandes quantités d’entrées d’échantillons peuvent également être ajoutées aux volumes de réaction standard pour une quantification plus précise des échantillons à faible titre (figure ci-dessus).
Résultats homogènes en présence d’inhibiteurs
Les échantillons de recherche couramment dosés pour les virus comportent du sang, de la poussière et des tissus. Les composants de tampon et les additifs exclusifs du Master Mix TaqMan Fast Virus 1 étape ont été optimisés pour faire face aux inhibiteurs de RT-PCR (figure ci-dessus) afin de garantir des performances homogènes même avec ces échantillons difficiles, de façon à ce que vous puissiez avoir davantage confiance en vos résultats.
Flexibilité des cibles
Les laboratoires testent fréquemment à la fois les virus ARN et ADN sur une variété d’échantillons. Pour simplifier vos expériences, un protocole unique de Master Mix TaqMan Fast Virus 1-Step a été développé, permettant de réaliser des essais sur les deux types d’acides nucléiques. Vous pouvez ainsi effectuer des études de virus ARN et ADN l’une à côté de l’autre, sur la même plaque, en utilisant les mêmes étapes de manipulation (figure ci-dessous). De plus, étant donné que la recherche de virus comporte souvent des amorces et des sondes multiplexées ainsi que des commandes de réactions internes, nous avons optimisé le Master Mixe pour qu’il fonctionne sur des amplicons à cibles multiples (figure ci-dessous).
Résultats rapides
Le Master Mix TaqMan Fast Virus 1 étape améliore le délai de résultats et optimise vos instruments de PCR en temps réel avec un protocole rapide. La formule à concentration élevée permet d’ajouter davantage d’échantillons d’acide nucléique cible dans les volumes de réactions plus petits requis pour exécuter les protocoles rapides. Ceci vous permet de conserver la sensibilité sur des échantillons de recherche à faible titre tout en améliorant la vitesse et le débit (figure ci-dessous).
Le Master Mix TaqMan Fast Virus 1 étape fournit un réactif fiable, efficace et qui ne néglige pas la précision pour la RT-PCR en temps réel d’échantillons de virus. Ses performances solides en présence d’inhibiteurs de RT-PCR courants et sa configuration de réaction pratique et flexible vous permettent d’avoir davantage confiance en vos résultats.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition :Glace carbonique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Contient cinq tubes de 1 ml de mélange Master Mix RT-PCR 4X suffisants pour 1 000 réactions de 20 μl. Composants de chaque tube :
• ADN polymérase AmpliTaq™ Fast, UP
• Transcriptase inverse MMLV thermostable
• dNTPs
• Inhibiteur de RNase (RNaseOUT™)
• Colorant ROX™ (référence passive)
Conserver les tubes à -20°C à l’obscurité.
Méthode de détection Amorce-sonde
Forme Liquide
Format Tube
Méthode PCR RT-qPCR en 1 étape
Polymérase ADN polymérase AmpliTaq Fast
Vitesse de réaction Rapide ou standard
À utiliser avec (équipement) 7500 Fast System, 7500 System, 7900HT System, QuantStudio 12k Flex, QuantStudio 3, QuantStudio 5, QuantStudio 6 Flex, QuantStudio 6 Pro, QuantStudio 7 Pro, QuantStudio 7 Flex, StepOne, StepOnePlus, ViiA 7 System
Capacité multiplex Up to 3-plex
Colorant de référence passive ROX (pré-mélangé)
Gamme de produits TaqMan
Type de produit Master Mix en 1 étape
Quantité 5 x 1 mL
Transcriptase inverse M-MLV
Conditions d’expédition Glace carbonique
Suffisant pour 1000 réactions
Spécificité cible RNA only, Both RNA and DNA
À utiliser avec (application) Expression génétique, Détection des virus, DNA Quantification, Presence/Absence
Thermostabilité Not Applicable
Hot Start Fonctionnalité Hot-Start intégrée
Nbre de réactions 1000 réactions
Type d’échantillon ARN total, ADN viral, ARN viral, ARNm
Inhibitor Tolerance (Simple) High