Learn More
TaqMan™ Master Mix expression génétique TaqMan™
Code produit 10525395 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 x 1 ml
1 x 5 ml
2 x 5 ml
5 x 5 ml
10 x 5 ml
1 x 50 ml
Conditionnement:
1 kit
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10525395 1 x 5 ml 1 pièce
10015414 10 x 5 ml 1 kit
10330595 1 x 1 ml 1 pièce
10259474 2 x 5 ml 1 kit
10126674 5 x 5 ml 1 kit
10005754 1 x 50 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 10525395 Fournisseur TaqMan™ Code fournisseur 4369016
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Requires
Matrices et amorces
Quantification de qPCR en temps réel précise et fiable sur 9 journaux de plage dynamique linéaire avec le Master Mix d’expression génétique Applied Biosystems™ TaqMan™.
Le mélange Master Mix d’expression génétique TaqMan™ a été validé avec les dosages d’expression génétique TaqMan™ et les systèmes en temps réel Applied Biosystems™, fournissant une quantification précise pour une variété d’applications de qPCR en temps réel basées sur l’expression génétique, y compris la détection de transcrits rares, l’analyse d’expression génétique, la détection d’agents pathogènes et la quantification de la charge virale, la co-amplification de deux cibles, ainsi que la détection spécifique des membres de la famille génétique
Le mélange maître d’expression génétique TaqMan™ contient de l’ADN polymérase AmpliTaq Gold™, UP (Ultra Pure) pour activation avec démarrage à chaud et une détection améliorée des cibles bactériennes, un mélange de dNTP avec dTTP / dUTP et de l’uracile ADN glycosylase (UDG) pour minimiser la contamination croisée de la PCR et une référence interne passive basée sur le colorant ROX™ exclusif pour une précision superbe sur les instruments de PCR en temps réel Applied Biosystems™.
  • Permet de réaliser une évaluation quantitative de qPCR en temps réel précise et fiable sur neuf journaux d’échelle dynamique linéaire.
  • Le Master Mix d’expression génétique TaqMan est un mélange 2X optimisé qui contient tous les composants, sauf le modèle et les amorces, pour la détection sensible jusqu’à une copie de la cible.
  • La stabilité accrue sur paillasse procure des résultats réguliers pour les systèmes de manipulation des liquides automatisés.
  • Cela en fait le choix pour le traitement d’échantillons à haut débit, pendant la nuit ou le week-end.
  • Validé par des dosages d’expression génétique TaqMan et les systèmes en temps réel Applied Biosystems, procurant ainsi une évaluation quantitative précise d’une variété d’applications de qPCR en temps réel basées sur l’expression génétique.
  • Les applications incluent la détection de transcrits rares, l’analyse d’expression génétique, la détection d’agents pathogènes et la quantification de la charge virale, la co-amplification de deux cibles, ainsi que la détection spécifique des membres de la famille génétique.
  • Conserver entre 2°C et 8°C.
Le Master Mix d’expression génétique TaqMan contient :
  • De l’ADN polymérase AmpliTaq Gold, UP (ultra pure), pour l’activation avec démarrage à chaud et une meilleure détection des cibles bactériennes.
  • Un mélange de dNTP avec dTTP / dUTP et de l’uracile ADN glycosylase (UDG) pour minimiser la contamination croisée de la PCR.
  • Une référence interne passive basée sur le colorant ROX exclusif pour une meilleure précision sur les instruments de PCR en temps réel Applied Biosystems.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace humide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage 1 flacon (5 ml) de Master Mix d’expression génétique 2X TaqMan™ suffisant pour 200 réactions. Conserver à 2°C à 8°C.
Le mélange Master Mix d’expression génétique TaqMan™ contient de l’ADN polymérase AmpliTaq Gold™ (Ultra Pure), de la glycosylase Uracil-ADN, des dNTPs (avec dUTP), de la référence passive ROX™ et des composants tampon optimisés.
Méthode de détection Amorce-sonde
Forme Liquide
Méthode PCR qPCR
Polymérase ADN polymérase AmpliTaq Gold
Vitesse de réaction Étalon
À utiliser avec (équipement) 7000 System, 7300 System, 7500 System, 7900HT System, Applied Biosystems StepOnePlus™ Fast Real-Time PCR SystemStepOne™, Standard Mode, StepOnePlus™, Standard Mode
Colorant de référence passive ROX (pré-mélangé)
Gamme de produits TaqMan
Pureté ou qualité UP (Ultra Pure)
Quantité 1 x 5 ml
À utiliser avec (application) Expression génétique
Nbre de réactions 200 réactions
Type d’échantillon ADN (génomique), ADNc
Volume 1 x 5 ml