Learn More
Descripción
Includes
Contains 2 x 50mL TaqMan™ GTXpress™ Master Mix (2X master mix containing AmpliTaq™ Fast DNA Polymerase, UP, dNTPs, Tracking Dye and ROX™ Dye).
TaqMan™ GTXpress™ Master Mélange fournit des résultats de génotypage précis avec des performances robustes en moins de 50 minutes. Le pack de 100 ml (2 x 50 ml) comprend des réactifs suffisants pour effectuer 40 000 réactions PCR (5 μL/réaction).
- Compatible avec les conditions de cycle thermique en mode rapide et standard
- Les composants pré-mélangés stockés entre 2° et 8°C réduisent considérablement le temps nécessaire à la configuration du dosage
- Validé avec tous les types de tests de génotypage Applied Biosystems™ TaqMan™
- Le cycle de PCR étendu peut être utilisé pour des réactions peu amplifiées ou limitées par l’échantillon Le Master Mix TaqMan™ GTXpress™ est également dans le kit TaqMan™ Sample-to-SNP™, qui fournit en temps réel l’ADN prêt pour la PCR en 5 min. à partir d’une grande variété d’échantillons, allant du sang aux écouvillons buccaux et aux tissus végétaux. Pour plus d’informations sur le kit TaqMan™ Sample-to-SNP™, reportez-vous au protocole du kit TaqMan™ Sample-to-SNP™ Applied Biosystems™.
Información de órdenes
Durée de conservation minimale garantie : 60 jours.
Especificaciones
Especificaciones
| Concentration | 2X |
| Contenu et stockage | Contient 1 x 50 ml de Master Mix TaqMan™ GTXpress™ (Master Mix 2X avec ADN polymérase AmpliTaq™ Fast, UP, dNTP, colorant de suivi et colorant ROX™). Suffisant pour 20 000 réactions. Conserver à 2-8°C. La durée de conservation minimale garantie est de 60 jours (date de péremption exacte imprimée sur le produit et le certificat d’analyse). |
| Méthode de détection | Amorce-sonde |
| Format | Flacon unique |
| GC-Rich PCR Performance | Élevé |
| Méthode PCR | qPCR |
| Polymérase | AmpliTaq ADN polymérase |
| Vitesse de réaction | Rapide ou standard |
| Technique | Génotypage SNP (basé sur la PCR en temps réel) |
| À utiliser avec (équipement) | QuantStudio™ 12k Flex, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7, mode standard StepOne™ , mode rapide StepOne™ |
| Visa mer |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.