Learn More
TaqMan™, GTXpress™ Master Mix TaqMan™ GTXpress™
Code produit 10635975 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
10 mL
50 ml
2 x 50 ml
Conditionnement:
1 pièce
10mL
20000 réactions
40000 réactions
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10635975 1 mL 1 pièce
10239234 10 mL 10mL
10625975 50 ml 20000 réactions
10605805 2 x 50 ml 40000 réactions
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10635975 Fournisseur TaqMan™, GTXpress™ Code fournisseur 4403311
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Includes
Contains 2 x 50mL TaqMan™ GTXpress™ Master Mix (2X master mix containing AmpliTaq™ Fast DNA Polymerase, UP, dNTPs, Tracking Dye and ROX™ Dye).
Combine l’ADN polymérase AmpliTaq™ Fast, le colorant UP, les dNTPs, le colorant de suivi et le colorant ROX™ dans un format de flacon simple et pratique.
TaqMan™ GTXpress™ Master Mélange fournit des résultats de génotypage précis avec des performances robustes en moins de 50 minutes. Le pack de 100 ml (2 x 50 ml) comprend des réactifs suffisants pour effectuer 40 000 réactions PCR (5 μL/réaction).
  • Compatible avec les conditions de cycle thermique en mode rapide et standard
  • Les composants pré-mélangés stockés entre 2° et 8°C réduisent considérablement le temps nécessaire à la configuration du dosage
  • Validé avec tous les types de tests de génotypage Applied Biosystems™ TaqMan™
  • Le cycle de PCR étendu peut être utilisé pour des réactions peu amplifiées ou limitées par l’échantillon Le Master Mix TaqMan™ GTXpress™ est également dans le kit TaqMan™ Sample-to-SNP™, qui fournit en temps réel l’ADN prêt pour la PCR en 5 min. à partir d’une grande variété d’échantillons, allant du sang aux écouvillons buccaux et aux tissus végétaux. Pour plus d’informations sur le kit TaqMan™ Sample-to-SNP™, reportez-vous au protocole du kit TaqMan™ Sample-to-SNP™ Applied Biosystems™.
Informations sur la commande
Durée de conservation minimale garantie : 60 jours.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 2X
Contenu et stockage Contient 1 ml de Master Mix TaqMan™ GTXpress™ (2X) avec ADN polymérase AmpliTaq™ Fast, UP, dNTP, colorant de suivi et colorant ROX™. Suffisant pour 400 réactions. Conserver à 2-8°C.
La durée de conservation minimale garantie est de 60 jours (date de péremption exacte imprimée sur le produit et le certificat d’analyse).
Méthode de détection Amorce-sonde
Format Flacon unique
GC-Rich PCR Performance Élevé
Méthode PCR qPCR
Polymérase AmpliTaq ADN polymérase
Vitesse de réaction Rapide ou standard
Technique Génotypage SNP (basé sur la PCR en temps réel)
À utiliser avec (équipement) QuantStudio™ 12k Flex, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7, mode standard StepOne™ , mode rapide StepOne™
Cible de génotypage SNP (inconnus ou nombreux), SNP (connus)
Colorant de référence passive ROX (pré-mélangé)
Gamme de produits GTXpress, TaqMan
Type de produit Master Mix
Pureté ou qualité UP (Ultra Pure)
Quantité 1 mL
Conditions d’expédition Glace humide
À utiliser avec (application) Génotypage
Fidélité (par rapport à Taq) 2 X
Hot Start Fonctionnalité Hot-Start intégrée
Nbre de réactions 40 000 réactions
Type d’échantillon ADN (génomique), lysats du kit Sample-to-SNP™
Volume 100 mL