Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Multiplex Master Mix
Code produit 15529001 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
5 mL
2 x 5 ml
50 ml
5 x 5 ml
10 x 5 ml
Conditionnement:
10 pièces
1mL
2 pièces
5 pièces
50mL
5mL
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15529001 5 mL 5mL
15480614 1 mL 1mL
15441823 2 x 5 ml 2 pièces
15564279 5 x 5 ml 5 pièces
15362326 10 x 5 ml 10 pièces
15420624 50 ml 50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 15529001 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur 4461882
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Le master Mix multiplex Applied Biosystems™ TaqMan™ est formulé pour amplifier jusqu’à 4 cibles en une seule réaction, offrant des durées d’exécution plus courtes (moins de 40 minutes).
  • Optimisé pour le multiplexage – validé pour les dosages d’expression génétique et de génotypage quadplex
  • Meilleure performance de sa catégorie – sensibilité, précision, plage dynamique et spécificité supérieures
  • Délais d’exécution raccourcis sur des instruments rapides et standard ; optimisé pour le mode rapide sur des instruments rapides et pour des conditions de cyclage rapide sur des instruments standard
  • Intégration sans faille dans vos expériences – validé avec les dosages Applied Biosystems™ TaqMan™ et les sondes TaqMan™ QSY™ pour les expériences d’expression génétique et de génotypage
  • Contrôle de la contamination par report - contient de l’UDG thermo-labile
  • Compatibilité élevée avec les instruments
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 2X
Contenu et stockage Contient 1 flacon (5 ml) de Master Mix TaqMan™ Multiplex 2X suffisant pour 500 réactions.
Le Master Mix TaqMan™ Multiplex contient de l’ADN polymérase AmpliTaq™ Fast, de l’uracile-N glycosylase (UNG), des dNTP (avec dUTP),™ du colorant MUSTANG PURPLE (référence passive) et un tampon optimisé.
Conserver au réfrigérateur (2–8°C).
Méthode de détection Amorce-sonde
GC-Rich PCR Performance Élevé
Méthode PCR qPCR multiplex
Polymérase ADN polymérase AmpliTaq Fast
Vitesse de réaction Rapide
À utiliser avec (équipement) Système 7500 Fast, système 7500, QuantStudio™ 12k Flex, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7, système ViiA™ 7
Gamme de produits TaqMan
Type de produit Master Mix Multiplex
Quantité 5 mL
Suffisant pour 500 réactions
À utiliser avec (application) Expression génétique, Détection des virus
Fidélité (par rapport à Taq) 2 X
Nbre de réactions 500 réactions
Type d’échantillon ADN
Volume 5 mL