Learn More
Applied Biosystems™ Kit de démarrage de réactifs TaqMan™
Tous les produits Applied Biosystems ProduitsDescription
Includes
Master Mix PCR universel TaqMan™, pas de UNG AmpErase™, dosage TaqMan™ de l’ARNr 18S eucaryote (avec deux amorces pour PCR non marquées et une sonde TaqMan™ marquée), plus un échantillon d’ADNc Raji humain
Spécifiques aux gènes et prêts à l’emploi, les tests d’expression génétique TaqMan™ et le Master Mix universel vous offrent un moyen simple et rapide de mesurer les changements dans l’expression génétique.
- La procédure simple vous donne des résultats rapides.
- Le système enzymatique à ADN polymérase Hot-Start minimise l’amplification de produits non spécifiques pour obtenir des résultats fiables.
- À utiliser avec : Système de PCR en temps réel 7500 avec ordinateur portable Dell™, système de PCR en temps réel 7500 avec tour Dell™, système de PCR en temps réel rapide 7900HT avec module de 384 puits, système de PCR en temps réel rapide 7900HT avec module de 384 puits et accessoire d’automatisation, système de PCR en temps réel rapide 7900HT avec module de 96 puits standard, mise à niveau d’accessoire d’automatisation de système 7900HT, kit de mise à niveau pour bloc de 384 puits standard pour système 7900HT, kit de mise à niveau pour bloc de 96 puits standard pour système 7900HT, système de détection de séquence ABI PRISM™ 7000 (ordinateur portable)
Solution d’expression génétique prête à l’emploi :
- Le kit de démarrage de réactifs TaqMan™ contient un échantillon de Master Mix PCR universel TaqMan™ et de dosage d’expression génétique TaqMan™ (ARNr 18S eucaryote), ainsi qu’un échantillon d’ADNc Raji humain : tout ce dont vous avez besoin pour l’analyse d’expression génétique 18S.
- Il suffit de combiner ces réactifs selon les instructions pour générer des données d’expression génétique reproductibles et quantitatives.
Un système d’expression génétique complet et intégré :
- Éliminez la formulation et l’optimisation des dosages de Master Mix fastidieux grâce aux dosages d’expression génétique TaqMan™ et au Master Mix PCR universel TaqMan™, en utilisant des conditions de cycle universelles et des réactifs préoptimisés.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition :Glace carbonique
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Ce kit contient le Master Mix PCR universel TaqMan™, pas de UNG AmpErase™, le dosage TaqMan™ de l’ARNr 18S eucaryote (avec deux amorces pour PCR non marquées et une sonde TaqMan™ marquée), plus un échantillon d’ADNc Raji humain. Conserver le mélange de PCR entre 2° et 8°C. Conserver le reste du contenu du kit entre -15° et -25°C. |
| Méthode de détection | Amorce-sonde |
| Méthode PCR | qPCR |
| Polymérase | ADN polymérase AmpliTaq Gold |
| Vitesse de réaction | Étalon |
| À utiliser avec (équipement) | Système 7000, système 7500, système AB 7900 HT 384 puits |
| Colorant de référence passive | ROX (pré-mélangé) |
| Gamme de produits | TaqMan |
| Type de produit | Réactifs PCR |
| Quantité | 1 kit |
| Afficher plus |