Learn More
Invitrogen™ Réactifs de transcription inverse TaqMan™
Code produit 10117254
Modifier l'affichage
Click to view available options
Nbre de réactions:
2 000 réactions
200 réactions
Conditionnement:
1 kit
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Nbre de réactions Conditionnement
10117254 200 réactions 1 pièce
10279624 2 000 réactions 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10117254 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur N8080234
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Includes
Transcriptase inverse MultiScribe™ (100 μl à50 U/μl)
Pour une utilisation avec la transcriptase inverse-PCR (RT-PCR).
TaqMan Reverse Transcription Reagents provide the necessary reagents for reverse transcriptase-PCR (RT-PCR). Random hexamers, oligo (dT)16, and reverse primers are included for cDNA synthesis flexibility. These reagents are designed for reverse transcription and PCR amplification of a specific target RNA from either total RNA or mRNA. The reagents in this kit facilitate two-step RT-PCR, which is performed in two separate reactions and is useful when detecting multiple transcripts from a single cDNA reaction or when storing a portion of the cDNA.
Les hexamères aléatoires, l’oligo (dT)16 et les amorces inverses sont inclus dans la flexibilité de la synthèse d’ADNc.
  • Contiennent la transcriptase inverse MultiScribe, une transcriptase inverse recombinante du virus de la leucémie murine de Moloney (MMLV RT)
  • Hexamères aléatoires et oligo (dT)16 inclus dans un souci de flexibilité
  • Les composants individuels offrent une polyvalence dans la configuration des dosages
  • Compatibles avec les réactions de PCR en temps réel en une ou deux étapes
  • Température de réaction optimale : 42°C
  • Taille du produit final : 5 kb ou moins
Utilisation des réactifs de transcription inverse TaqMan Les réactifs de transcription inverse TaqMan offrent tous les composants requis pour procéder à la transcription inverse de l’ARN à l’ADNc. Pour la PCR en temps réel à deux étapes, vous pouvez utiliser les hexamères aléatoires, l’oligo (dT)16 et les amorces inverses spécifiques de séquence. Pour choisir au mieux les amorces de transcription inverse, commencez par évaluer les trois systèmes d’amorçage.
Normalisation intégrée Les réactifs de transcription inverse TaqMan contiennent une référence interne passive permettant de normaliser les fluctuations de fluorescence non liées à la PCR. La normalisation avec une référence interne passive minimise la variabilité de puits-à-puits qui peut avoir toutes sortes de causes, comme des erreurs de pipetage et l’évaporation de l’échantillon. La référence passive est également essentielle à l’obtention de résultats précis lorsque plusieurs sondes (avec différents colorants rapporteurs) sont combinées dans un seul tube.
Applications :
PCR et PCR en temps réel, transcription inverse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 50 U/μl
Contenu et stockage
• Transcriptase inverse MultiScribe, 100 μl (50 U/μl)
• Inhibiteur de RNase, 100 μl (20 U/μl)
• Mélange dNTP, 1 ml (dNTP de 2,5 mM chacun)
• Oligo (dT)16, 100 μl (50 μM)
• Hexamères aléatoires, 100 μl (50 μM)
• Tampon RT 10X, 1,5 ml
• Solution de MgCl2, 1,5 ml
Conserver les réactifs de –25°C à –15°C.
Format Tube
Technique Transcription inverse
Température de réaction optimale 42°C
Quantité 200 réactions
Transcriptase inverse MultiScribe
Activité de la ribonucléase H Oui
Conditions d’expédition Glace carbonique
À utiliser avec (application) PCR en temps réel (qPCR)
Type de produit final ADNc premier brin
Nbre de réactions 200 réactions
Format de réaction Composants séparés
Type de réactif Transcription inverse
Taille (produit final) Jusqu’à 5 kb
Matériau de départ ARN