Learn More
Applied Biosystems™ Réactifs de transcription inverse TaqMan™
Description
Includes
Transcriptase inverse MultiScribe™ (100 μl à50 U/μl)
TaqMan Reverse Transcription Reagents provide the necessary reagents for reverse transcriptase-PCR (RT-PCR). Random hexamers, oligo (dT)16, and reverse primers are included for cDNA synthesis flexibility. These reagents are designed for reverse transcription and PCR amplification of a specific target RNA from either total RNA or mRNA. The reagents in this kit facilitate two-step RT-PCR, which is performed in two separate reactions and is useful when detecting multiple transcripts from a single cDNA reaction or when storing a portion of the cDNA.
- Contiennent la transcriptase inverse MultiScribe, une transcriptase inverse recombinante du virus de la leucémie murine de Moloney (MMLV RT)
- Hexamères aléatoires et oligo (dT)16 inclus dans un souci de flexibilité
- Les composants individuels offrent une polyvalence dans la configuration des dosages
- Compatibles avec les réactions de PCR en temps réel en une ou deux étapes
- Température de réaction optimale : 42°C
- Taille du produit final : 5 kb ou moins
Utilisation des réactifs de transcription inverse TaqMan Les réactifs de transcription inverse TaqMan offrent tous les composants requis pour procéder à la transcription inverse de l’ARN à l’ADNc. Pour la PCR en temps réel à deux étapes, vous pouvez utiliser les hexamères aléatoires, l’oligo (dT)16 et les amorces inverses spécifiques de séquence. Pour choisir au mieux les amorces de transcription inverse, commencez par évaluer les trois systèmes d’amorçage.
Normalisation intégrée Les réactifs de transcription inverse TaqMan contiennent une référence interne passive permettant de normaliser les fluctuations de fluorescence non liées à la PCR. La normalisation avec une référence interne passive minimise la variabilité de puits-à-puits qui peut avoir toutes sortes de causes, comme des erreurs de pipetage et l’évaporation de l’échantillon. La référence passive est également essentielle à l’obtention de résultats précis lorsque plusieurs sondes (avec différents colorants rapporteurs) sont combinées dans un seul tube.
Applications :
PCR et PCR en temps réel, transcription inverse
Spécification
Spécification
| Concentration | 50 U/μl |
| Contenu et stockage | Comprend 10 unités n° N8080234, chaque unité contient : |
| Format | Tube |
| Technique | Transcription inverse |
| Température de réaction optimale | 42°C |
| Quantité | 2000 réactions |
| Transcriptase inverse | MultiScribe |
| Activité de la ribonucléase H | Oui |
| Conditions d’expédition | Neige carbonique |
| À utiliser avec (application) | PCR en temps réel (qPCR) |
| Afficher plus |