Learn More
Applied Biosystems™ Master Mix TaqMan™ Universal II, sans UNG
Code produit 10370395 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 x 1 ml
1 x 5 ml
2 x 5 ml
5 x 5 ml
10 x 5 ml
1 x 50 ml
Conditionnement:
1 pièce
10 PCS
400 réactions
5 PCS
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10370395 5 x 5 ml 5 PCS
10658095 1 x 1 ml 1 pièce
10380155 1 x 5 ml 1 pièce
10505775 2 x 5 ml 400 réactions
10390155 10 x 5 ml 10 PCS
10248414 1 x 50 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 10370395 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur 4440048
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Requires
Amorces, sondes, matrice, eau
Le master Mix TaqMan™ Universal II est un mélange pratique de composants (ne comprenant pas les amorces, les sondes, le modèle & l’eau) nécessaires pour réaliser une réaction en chaîne de la polymérase (PCR) en temps réel.
QPCR kits
• xxx
• Master Mix universel Taqman™ II
• Sans UNG
• Mélange 2 fois concentrécompatible avec toutes les applications en temps-réel, dont les microARN, l'expression génique et le génotypage
• Inclut l'ADN polymérase AmpliTaq™, UP (ultra-pure), une enzyme hautement purifiée avec un mécanisme hot start exclusif
• Disponible en 2 formats: avc ou sans l'uracile glycosylase (UDG) et dUTP/dTTP pour minimiser la contamination croisée
• La référence interne passive est basée sur le colorant ROX pour une analyse de données précise.
Informations sur la commande
Durée de conservation minimale garantie : 60 jours. Conditions d’expédition : Glace humide.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 2 X
Contenu et stockage Stocker à 4°C
La durée de conservation minimale garantie est de 60 jours (date de péremption exacte imprimée sur le produit et le certificat d’analyse).
Méthode de détection Amorce-sonde
GC-Rich PCR Performance Élevé
Méthode PCR qPCR
Polymérase ADN polymérase AmpliTaq Gold
Vitesse de réaction Étalon
À utiliser avec (équipement) Système 7300, Système 7500, Système 7900HT, Système PCR en temps réel Applied Biosystems StepOnePlus™ Fast, StepOne™, mode standard, StepOnePlus™, mode standard, Système ViiA™ 7
Colorant de référence passive ROX (pré-mélangé)
Gamme de produits TaqMan
Type de produit Master Mix II Universal
Pureté ou qualité UP (Ultra Pure)
Quantité 5 x 5 ml
À utiliser avec (application) PCR en temps réel (qPCR), Genotyping, miRNA analysis
Fidélité (par rapport à Taq) 2 X
Type d’échantillon ADN (génomique), ADNc
Volume 55 mL