Learn More
Applied Biosystems™ Master Mix TaqMan™ Universal II, sans UNG
Code produit 10505775 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 x 1 ml
1 x 5 ml
2 x 5 ml
5 x 5 ml
10 x 5 ml
1 x 50 ml
Conditionnement:
1 pièce
10 PCS
400 réactions
5 PCS
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10505775 2 x 5 ml 400 réactions
10658095 1 x 1 ml 1 pièce
10380155 1 x 5 ml 1 pièce
10370395 5 x 5 ml 5 PCS
10390155 10 x 5 ml 10 PCS
10248414 1 x 50 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 10505775 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur 4440047
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1116.00€
    880.65€ / 400 réactions
    Économisez 235.35€
    21% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Requires
Amorces, sondes, matrice, eau
Le master Mix TaqMan™ Universal II est un mélange pratique de composants (ne comprenant pas les amorces, les sondes, le modèle & l’eau) nécessaires pour réaliser une réaction en chaîne de la polymérase (PCR) en temps réel.
  • Ce mélange Master Mix TaqMan™ Universal II est fourni concentré (2X) et contient : ADN polymérase AmpliTaq Gold™, UP (Ultra Pure) ; dNTPs (avec dUTP) ; référence passive ROX™ ; composants tampon optimisés
  • Le mélange Master Mix TaqMan™ Universal II a été optimisé pour une utilisation avec les amorces et les sondes TaqMan™, conçues selon les directives de Life Technologies.
  • Le mélange Master Mix peut être utilisé avec les dosages sur mesure TaqMan™ ou avec les dosages préoptimisés tels que : Dosages d’expression génétique TaqMan™, dosages de microARN TaqMan™, dosages de génotypage du métabolisme des médicaments TaqMan™ et dosages de génotypage SNP TaqMan™
Informations sur la commande
Durée de conservation minimale garantie : 60 jours. Conditions d’expédition : Glace humide.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 2 X
Contenu et stockage Conserver à 4°C
La durée de conservation minimale garantie est de 60 jours (date de péremption exacte imprimée sur le produit et le certificat d’analyse).
Méthode de détection Amorce-sonde
GC-Rich PCR Performance Élevé
Méthode PCR qPCR
Polymérase ADN polymérase AmpliTaq Gold
Vitesse de réaction Étalon
À utiliser avec (équipement) Système 7300, Système 7500, Système 7900HT, Système PCR en temps réel Applied Biosystems StepOnePlus™ Fast, StepOne™, mode standard, StepOnePlus™, mode standard, Système ViiA™ 7
Colorant de référence passive ROX (pré-mélangé)
Gamme de produits TaqMan
Type de produit Master Mix II Universal
Pureté ou qualité UP (Ultra Pure)
Quantité 2 x 5 ml
À utiliser avec (application) PCR en temps réel (qPCR), Génotypage, Analyse de micro-ARN
Fidélité (par rapport à Taq) 2 X
Type d’échantillon ADN (génomique), ADNc
Volume 10 mL