Learn More
Applied Biosystems™ Master Mix pour PCR universel TaqMan™
Code produit 10505215 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 x 5 ml
2 x 5 ml
5 x 5 ml
10 x 5 ml
1 x 50 ml
Conditionnement:
1 kit
1 pièce
10 pièces
2000 réactions
50mL
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10505215 10 x 5 ml 50mL
10733457 1 x 5 ml 1 pièce
10437304 5 x 5 ml 1 kit
10556365 2 x 5 ml 1 kit
10594625 10 x 5 ml 10 pièces
10675795 1 x 50 ml 2000 réactions
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 10505215 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur 4318157
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Le master Mix PCR universel TaqMan™ Applied Biosystems™ est la solution de réactif idéale lorsque vous avez besoin d’un master Mix pour de multiples applications d’ADN nucléase 5’.
TaqMan Universal PCR Master Mix is the ideal reagent solution when you need a master mix for multiple 5' nuclease DNA applications. Applied Biosystems reagents have been validated with TaqMan assays and Applied Biosystems real-time systems to ensure sensitive, accurate, and reliable performance every time.
  • Contient de l’ADN polymérase AmpliTaq Gold™ pour assurer un meilleur rendement et un dosage de 5 nucléase plus robuste que l’ADN polymérase AmpliTaq™
  • Contient une référence interne passive basée sur le colorant ROX™ exclusif pour une meilleure précision sur les instruments de PCR en temps réel Applied Biosystems™
  • L’optimisation des tampons garantit des performances et une fiabilité dans toutes les applications, même avec les séquences riches en G/C
  • AmpErase™ UNG protège contre la ré-amplification ultérieure des produits de PCR contenant du dUTP pour minimiser la contamination croisée
  • Des recommandations pour le développement rapide des essais sont fournies afin de minimiser la durée d’optimisation
Informations sur la commande
Durée de conservation minimale garantie : 60 jours.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Fourni à la concentration 2X. Le mélange contient de l’ADN polymérase AmpliTaq Gold™, de l’uracile-ADN glycosylase, des dNTP avec dUTP, une référence passive 1 et des composants tampon optimisés. Ce sachet contient 1 boîte de 10 tubes de 5 ml, suffisants pour 1 000 réactions de volume total 50 ul. Conserver de 2 à 8°C
La durée de conservation minimale garantie est de 60 jours (date de péremption exacte imprimée sur le produit et le certificat d’analyse).
Méthode de détection Amorce-sonde
GC-Rich PCR Performance Élevé
Méthode PCR qPCR
Polymérase ADN polymérase AmpliTaq Gold
Vitesse de réaction Étalon
À utiliser avec (équipement) Système 7000, Système 7300, Système 7500, Système 7700, Système 7900HT, Système PCR en temps réel Applied Biosystems StepOnePlus™ Fast, GeneAmp 9600, StepOne™, mode standard, StepOnePlus™, mode standard
Type de kit Lot de 10 unités
Colorant de référence passive ROX (pré-mélangé)
Gamme de produits TaqMan
Type de produit Master Mix de PCR Universal
Quantité 10 x 5 ml
À utiliser avec (application) Expression génétique, Génotypage, Analyse de micro-ARN
Type d’échantillon ADN (génomique), ADNc
Volume 50 ml