Learn More
Applied Biosystems™ Master Mix de PCR universel TaqMan™, sans UNG AmpErase™
Code produit 10157154 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 x 5 ml
1 x 50 ml
1 x 5 ml
2 x 5 ml
5 x 5 ml
Conditionnement:
1 kit
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10157154 1 x 5 ml 1 pièce
10167154 10 x 5 ml 1 pièce
10462655 1 x 50 ml 1 pièce
10437494 2 x 5 ml 1 kit
10689835 5 x 5 ml 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 10157154 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur 4324018
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Le Master Mix de PCR universel TaqMan™ sans AmpErase™ UNG est le réactif idéal lorsque vous avez besoin d’un Master Mix pour plusieurs applications d’ADN nucléase 5’.
  • Contient de l’ADN polymérase AmpliTaq Gold™ pour assurer un meilleur rendement et un dosage de 5 nucléase plus robuste que l’ADN polymérase AmpliTaq™
  • Contient une référence interne passive basée sur le colorant ROX™ exclusif pour une meilleure précision sur les instruments de PCR en temps réel Applied Biosystems™
  • L’optimisation des tampons garantit des performances et une fiabilité dans toutes les applications, même avec les séquences riches en G/C
  • Contient du dUTP dans le mélange de dNTP pour protéger contre les contaminations par rémanence, en cas d’utilisation avec AmpErase™ UNG
  • Des recommandations pour le développement rapide des essais sont fournies afin de minimiser la durée d’optimisation
Informations sur la commande
Durée de conservation minimale garantie : 60 jours. Conditions d’expédition : Glace humide.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Fourni à la concentration 2X. Le mélange contient de l’ADN polymérase AmpliTaq Gold™, des dNTP avec dUTP, une référence passive 1 et des composants tampon optimisés. Cette boîte contient un tube de 5 ml, suffisant pour 200 réactions au volume total de 50 μl. Conserver de 2 à 8°C
La durée de conservation minimale garantie est de 60 jours (date de péremption exacte imprimée sur le produit et le certificat d’analyse).
Méthode de détection Amorce-sonde
GC-Rich PCR Performance Élevé
Méthode PCR qPCR
Polymérase ADN polymérase AmpliTaq Gold
Vitesse de réaction Étalon
À utiliser avec (équipement) Système 7000, Système 7300, Système 7500, Système 7700, Système 7900HT, Système PCR en temps réel Applied Biosystems StepOnePlus™ Fast, GeneAmp 9600, StepOne™, mode standard, StepOnePlus™, mode standard
Colorant de référence passive ROX (pré-mélangé)
Gamme de produits TaqMan
Type de produit Master Mix de PCR Universal
Quantité 1 x 5 ml
Conditions d’expédition Glace humide
Suffisant pour 200 réactions
À utiliser avec (application) Expression génétique, Génotypage, Analyse de micro-ARN
Nbre de réactions 200 réactions
Type d’échantillon ADN (génomique), ADNc
Volume 5 mL