Learn More
Applied Biosystems™ TaqPath™ ProAmp™ Master Mix
Code produit 15602809
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 x 1 ml
1 x 10 ml
1 x 50 ml
2 x 10 ml
2 x 50 ml
Conditionnement:
10mL
1mL
2 pièces
50mL
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15602809 2 x 10 ml 2 pièces
15622139 1 x 1 ml 1mL
15682799 1 x 10 ml 10mL
15692799 1 x 50 ml 50mL
15612809 2 x 50 ml 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 15602809 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur A30871
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Le mélange Master Mix environnemental Applied Biosystems™ TaqMan™ 2.0 offre une détection précise des pathogènes par PCR en temps réel en présence de taux élevés d’inhibiteurs
TaqPath™ ProAmp™ Master Mix
qPCR master mix for multiplex SNP genotyping and purified DNA–based CNV analysis
TaqPath™ ProAmp™ Master Mix is a qPCR master mix designed for high-throughput multiplex SNP genotyping from purified genomic DNA or crude lysates and for copy number variation (CNV) analysis using purified genomic DNA. The formulation delivers sensitive, reproducible amplification performance even in the presence of PCR inhibitors commonly found in biological samples such as blood, buccal swabs, and card punches.
For SNP genotyping applications, TaqPath ProAmp Master Mix supports accurate and reproducible results using either purified genomic DNA or crude lysate sample inputs. For copy number variation analysis, purified genomic DNA is required.
Manufactured under a robust ISO 13485 quality management system, TaqPath ProAmp Master Mix is designed to deliver consistent lot-to-lot performance for high-throughput and regulated research environments.
Le Master Mix TaqPath ProAmp est destiné aux protocoles de génotypage et de variation du nombre de copies à haut débit qui exigent une fiabilité et une précision sans compromis, même en présence d’inhibiteurs couramment présents dans les échantillons cliniques. Il est conçu pour fournir des résultats sensibles et fiables à partir de cibles d’ADN génomique sur différentes plateformes d’instruments qPCR. Le Master Mix TaqPath ProAmp est fabriqué dans le cadre d’un solide système de gestion de la qualité ISO13485 et est conçu pour produire des performances constantes lot après lot.
Deux formulations de Master Mix TaqPath ProAmp pour différents besoins de débit
• Master Mix TaqPath ProAmp—comprend un colorant de référence passive ROX pour un multiplexage plus faible jusqu’à trois cibles
• Master Mix TaqPath ProAmp Multiplex (réf. A30873)—comprend un colorant de référence passive MUSTANG PURPLE pour un multiplexage plus élevé jusqu’à quatre cibles
Avantages du Master Mix TaqPath ProAmp
• Qualité exceptionnelle des données—grande spécificité, plage dynamique* et reproductibilité pour le génotypage et la détermination du nombre de copies, même en présence d’inhibiteurs
• Tolérance des inhibiteurs communs dans les échantillons préparés à partir de sources humaines ou animales (écouvillons buccaux, sang et poinçons pour cartes)
• Stabilité de paillasse pré-PCR de 72 heures pour les flux de travail automatisés, grâce à notre mécanisme exclusif de démarrage à chaud d’ADN Dual-Lock Taq
• Largeur du multiplexage—deux formulations qui permettent de détecter une à quatre cibles par réaction
• Excellente uniformité de fabrication—fabriquée dans une installation certifiée ISO 13485
• Ensemble de conformité contenant les documents de conformité les plus demandés, disponibles ci-dessous
Génotypage de haute précision avec entrées de lysats bruts ou purifiés
Le génotypage précis est important lorsque l’échantillon est limité ou que les inhibiteurs de PCR sont inévitables, tels que dans les tests de diagnostic clinique. Le Master Mix TaqPath ProAmp a été optimisé pour donner des résultats précis et reproductibles, même dans les réactions de faible volume préparées avec des échantillons de lysat purifiés ou bruts. La figure ci-dessous montre une comparaison de la précision du génotypage par rapport aux mélanges concurrents pour le même ensemble de tests de génotypage TaqMan utilisant le lysat brut d’échantillons de sang. Le Master Mix TaqPath ProAmp a été optimisé pour fournir une discrimination allélique à haute spécificité, comme l’a démontré une excellente séparation de groupes dans les tracés de génotypage, que l’échantillon soit de l’ADN génomique ou du lysat brut purifié.
Analyse quantitative du nombre de copies de haute précision
Le Master Mix TaqPath ProAmp polyvalent peut également être utilisé pour la détermination très précise de la variation du nombre de copies à l’aide d’échantillons d’ADN génomique purifié. La figure ci-dessous illustre une comparaison des résultats de la variation du nombre de copies en utilisant le Master Mix TaqPath ProAmp par rapport à deux autres mélanges. Le Master Mix TaqPath ProAmp permet de déterminer avec précision le nombre de copies dans les échantillons avec jusqu’à quatre copies.
Réactif à usage général fabriqué selon les BPFa
Les Master Mix TaqPath sont des réactifs à usage général étiquetés ‘Pour usage en laboratoire’ et fabriqués dans un établissement certifié ISO 13485 et enregistré auprès de la FDA, qui respecte les principes des BPFa.
Pack de conformité
Afin de répondre efficacement à vos besoins en matière de conformité, les documents de conformité fréquemment demandés sont disponibles ici :
• Déclaration de qualité concernant les bonnes pratiques de fabrication actuelles (BPFa) auxquelles adhèrent les Master Mix TaqPath
• Certificat d’analyse (COA) détaillé spécifique au lot (voir ci-dessous dans la section Documents & Téléchargements)
• Déclaration de stabilité de produit
• Support d’évaluation de fournisseur
   -- Auto-évaluation remplie
   -- Certificats ISO du site de fabrication
• Pour les questions concernant la conformité à EU Reach, envoyez un e-mail à “LSGChemicalCompliance@thermofisher.com”
• Déclaration ESB/EST
• Enregistrement du contrôle des changements de la notification de contrôle
Vous ne trouvez pas le document de conformité que vous recherchez ? L’assistance technique est là pour vous aider.
En savoir plus sur le multiplexage, les sondes TaqPath et la façon dont nos produits peuvent vous aider dans vos projets ›
* L’échelle dynamique est une propriété du dosage et de la concentration du modèle dans l’échantillon, ainsi que dans la formulation du Master Mix ; les résultats individuels peuvent donc varier.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Conserver entre 2 et 8°C.
Méthode de détection Amorce-sonde
Méthode PCR qPCR
Polymérase ADN polymérase Taq
Vitesse de réaction Rapide ou standard
À utiliser avec (équipement) 7500 Fast System, QuantStudio 12k Flex, QuantStudio 3, QuantStudio 5, QuantStudio 6 Flex, QuantStudio 7 Flex, ViiA 7 System, ViiA 7 Dx, QuantStudio Dx, StepOnePlus System, StepOne System
Capacité multiplex 4-plex
Colorant de référence passive ROX (Pre-mixed)
Gamme de produits TaqPath
Type de produit Master Mix de qPCR
Quantité 2 x 10 ml
Conditions d’expédition Glace humide
Suffisant pour 4000 réactions
Spécificité cible cDNA or gDNA only
À utiliser avec (application) Génotypage
Thermostabilité 72 hr., Assembled Reaction
Nbre de réactions 4000 réactions
Volume 2 x 10 ml
Comprend dUTP, UNG/UDG
Inhibitor Tolerance (Simple) Very High