Learn More
Applied Biosystems™ Contrôle de l’ARN total (humain)
Code produit 10618095 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 μl
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10618095 100 μl 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10618095 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur 4307281
 Article restreint
En stock
Fourni à une concentration pratique compatible avec la transcription inverse pour toutes les réactions de RT-PCR
L’ARN total de contrôle TaqMan™ provient des cellules Raji (lymphome de Burkitt). Il est commodément conditionné dans une concentration prête à la PCR pour une utilisation comme modèle de contrôle dans les réactions de RT-PCR. L’ARN total humain est fourni à une concentration de 50 ng/μl.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace carbonique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format Congelé
Contenu et stockage 100 μl d’ARN humain total (à 50 ng/μl).Conserver entre -15 et -25°C.
Espèces Humaine
Conditions d’expédition Glace carbonique
Concentration 50 ng/μl
Marqueur ou colorant Non marqué
Quantité 100 μl