Learn More
Applied Biosystems™ True Allele™ PCR Premix
Code produit 10732687 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kit
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10732687 1 kit 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10732687 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur 403061
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Includes
10 tubes contenant chacun 1,8 ml de prémélange de PCR True Allele™, suffisamment pour effectuer 2 000 amplifications par PCR de 15 μl chacune.
Conçu pour l’amplification spécifique des marqueurs microsatellites
Applied Biosystems True Allele PCR Premix is a PCR master mix that contains AmpliTaq Gold DNA Polymerase, dNTPs, MgCl2, and buffer. It is intended for use with the ABI PRISM Linkage Mapping Set. True Allele PCR Premix has been optimized for strong, specific PCR amplification of microsatellite markers.
Le prémélange PCR Applied Biosystems True Allele est un Master Mix PCR qui contient de l’ADN polymérase AmpliTaq Gold, des dNTP, du MgCl2 et un tampon. Il est destiné à être utilisé avec l’ensemble de cartographie de liaisons ABI PRISM. Le prémélange de PCR True Allele a été optimisé pour une amplification par PCR spécifique et forte des marqueurs de microsatellites.
Produits accessoires :
ensemble de cartographie de liaisons ABI PRISM™
Analyse de l’expression génétique et génotypage, génotypage et profilage génomique, analyse des microsatellites, PCR, PCR et PCR en temps réel, génotypage de la PCR
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace carbonique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 5 U/μL
Contenu et stockage Comprend 10 tubes contenant chacun 1,8 ml de prémélange PCR True Allele™, suffisamment pour effectuer 2 000 amplifications par PCR de 15 μl chacune.
Conserver entre –15° et –30°C.
Format Tube
Polymérase ADN polymérase AmpliTaq
Vitesse de réaction Étalon
Activité exonucléasique 5’ à 3’
Type de produit Prémélange PCR
Quantité 1 kit
Conditions d’expédition Glace carbonique
À utiliser avec (application) Hot-start PCR
Fidélité (par rapport à Taq) 1 X
Hot Start Fonctionnalité Hot-Start (démarrage à chaud) intégrée
Nbre de réactions 2000 réactions
Format de réaction Composants séparés
Taille (produit final) 5 kb ou moins
Matériau de départ ADN