Learn More
Fisherbrand™ Flacons de drosophile
Code produit 17869948 Tous les produits Fisherbrand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) externe:
25,12 mm
29,21 mm
Type:
Flacon Drosophila ; emballé sur plateau
Flacon de drosophile, standard
Matériau:
K-Resin
Polypropylène
Polystyrène
Verre borosilicaté
Type de bouche:
Large
Étroit
Conditionnement:
1 pièce
500 pièces
576 pièces
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) externe Type Matériau Type de bouche unitSize
17869948 25,12 mm Flacon Drosophila ; emballé sur plateau K-Resin Étroit 500 pièces
11889913 25,12 mm Flacon de drosophile, standard Verre borosilicaté Étroit 576 pièces
10614592 29,21 mm Flacon Drosophila ; emballé sur plateau K-Resin Large 500 pièces
17879948 25,12 mm Flacon Drosophila ; emballé sur plateau Polystyrène Étroit 500 pièces
17889948 29,21 mm Flacon Drosophila ; emballé sur plateau Polystyrène Large 500 pièces
17709029 29,21 mm Flacon Drosophila ; emballé sur plateau Polystyrène Large 1 pièce
15820275 29,21 mm Flacon Drosophila ; emballé sur plateau Polypropylène Large 500 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 17869948
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    150.15€
    101.36€ / 500 pièces
    Économisez 48.79€
    32% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 16-10-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
La conception à parois droites minimise le déplacement des aliments ; elle permet un rangement, un remplissage et un bouchage plus efficaces.
Les parois droites minimisent le délogement des aliments et offrent un support, un remplissage et un raccordement plus efficaces
Les flacons de drosophile Fisherbrand sont disponibles en polystyrène transparent, en polypropylène translucide et flexible et en résine K pratiquement incassable. Ces flacons sont dotés d’un fond plat et d’une paroi droite pour permettre une mise en rack, un remplissage et un empilement pratiques. disponibles en vrac ou dans un compartiment pratique, 10x Configuration du pack de 10 platines.
Flacons en polypropylène
  • Translucides et flexibles
  • Autoclavable
Flacons en polystyrène
  • Excellente clarté pour une visibilité optimale
  • Non autoclavables
Flacons en résine K
  • Très flexible, pratiquement incassable
  • Non autoclavables
Flacons de culture en verre, boîte standard
  • Verre borosilicaté de type 1, N-51A.
  • Conditionnés dans des plateaux en carton avec séparateurs de flacons individuels
Flacons conditionnés en vrac et sur plateau
  • Disponibles en styles à col étroit ou large
  • construit à partir de polystyrène, K-Resin™ ou en polyéthylène
  • Les flacons en résine K et en polypropylène sont pratiquement incassables, résistent aux rayures et aux chocs ; les flacons en polystyrène et en résine K présentent une clarté similaire au verre
  • Les flacons en polypropylène sont autoclavables ; le polystyrène et la résine K ne sont pas autoclavables
Informations sur la commande
Les flacons conditionnés en vrac sont disposés sur plusieurs niveaux : par boîtier et positionnés en orientant toutes les extrémités ouvertes orientées de la même façon. Les flacons emballés dans des plateau sont emballés sous rétractable dans un comparti
Spécification
Autoclavable Autoclavables
Couleur Concluant
Diamètre (impériale) externe 0,98 in
Diamètre (métrique) externe 25,12 mm
À utiliser avec (application) Les parois droites minimisent le délogement des aliments et offrent un support, un remplissage et un raccordement plus efficaces
Hauteur (impériale) 3,74 in
Hauteur (métrique) 95 mm
Type de bouche Étroit
Matériau K-Resin
Type Flacon Drosophila ; emballé sur plateau