Learn More
Apramycin sulfate, MedChemExpress
Code produit 16418736
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16418736 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16418736 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYB1329
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
MedChemExpress Apramycin sulfate is an aminoglycoside antibiotic mproduced by a strain of Streptomyces tenebrarius, used in veterinary practice.
Apramycin sulfate is an aminoglycoside antibiotic mproduced by a strain of Streptomyces tenebrarius, used in veterinary practice.
Spécification
Nom chimique ou matériau Apramycin sulfate
CAS 65710-07-8
Couleur Jaune
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C21H43N5O15S
Quantité 100 mg
Synonyme Nebramycin II sulfate
Informations sur la solubilité H2O : ≥ 200 mg/mL (313.65 mM)
SMILES O[C@H]1[C@](O[C@H](O[C@@]([C@H](C[C@H]2N)N)([H])[C@@H]([C@H]2O)O)[C@H](N)C3)([H])[C@@]3([H])O[C@H](O[C@@]([C@@H]([C@@H](O)[C@@H]4N)O)([H])O[C@@H]4CO)[C@H]1NC.O=S(O)(O)=O
Poids moléculaire (g/mol) 637.66
Poids de la formule 637.66
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation