Learn More
Apramycin sulfate
Description
Apramycin sulfate binds to the deep groove of RNA and effectively inhibits ribosomal translocation prohibiting protein synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
General Description
• Apramycin is a 2-deoxysteptamine derivative and an aminoglycoside originally isolated from Streptomyces tenebrarius
• Apramycin sulfate is comprised of a bicyclic sugar moiety and a monosubstituted deoxystreptamine attached to a sulfate group
Application
• Apramycin sulfate exhibits antibiotic activity against gram-negative bacteria
• It is suitable for laboratory use against Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, and Pseudomonas aeruginosa
• It is also used for laboratory study of infectious disease
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Apramycin sulfate |
| Type | Apramycin Sulfate |
| Forme physique | Powder |
| Point de fusion | 168°C |
| Couleur | Jaune |
| Quantité | 10 g |
| Point d’éclair | >110°C (230°F) |
| Point d’ébullition | 823°C |
| Informations sur la solubilité | Soluble in water at 25mg/ml |
| Poids de la formule | 637.65 |
Sécurité et traitement
- Apramycin sulphate
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1A
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H360-Peut nuire à la fertilité ou au foetus.
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contain: Apramycin sulphate