Learn More
Apremilast, MedChemExpress
Code produit 16494978
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16494978 10 mg
16493276 25 mg
16485746 100 mg
16461227 50 mg
16417717 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 16494978 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY12085
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
MedChemExpress Apremilast (CC-10004) is an orally available inhibitor of type-4 cyclic nucleotide phosphodiesterase (PDE-4) with an IC50 of 74 nM. Apremilast inhibits TNF-α release by lipopolysaccharide (LPS) with an IC50 of 104 nM.
Apremilast (CC-10004) is an orally available inhibitor of type-4 cyclic nucleotide phosphodiesterase (PDE-4) with an IC50 of 74 nM. Apremilast inhibits TNF-α release by lipopolysaccharide (LPS) with an IC50 of 104 nM.
Spécification
Nom chimique ou matériau Apremilast
CAS 608141-41-9
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C22H24N2O7S
Quantité 10 mg
Synonyme CC-10004
Informations sur la solubilité DMSO : 44 mg/mL (95.55 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(NC1=CC=CC(C(N2[C@@H](C3=CC=C(OC)C(OCC)=C3)CS(=O)(C)=O)=O)=C1C2=O)=O
Poids moléculaire (g/mol) 460.5
Poids de la formule 460.5
Pourcentage de pureté 98.99%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation