Learn More
Aprémilast à cycle ouvert 3-acétamide, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 3-(Acetylamino)-2-((((1S)-1-(3-ethoxy-4-methoxyphenyl)-2-(methylsulfonyl)ethyl)amino)carbonyl)benzoic Acid (Apremilast Benzoic Acid) |
| CAS | 2096492-41-8 |
| Formule moléculaire | C22H26N2O8S |
| Quantité | 10 mg |
| Synonyme | 3-(Acetylamino)-2-[[[(1S)-1-(3-ethoxy-4-methoxyphenyl)-2-(methylsulfonyl)ethyl]amino]carbonyl]benzoic Acid (Apremilast Benzoic Acid), Apremilast Hydrolysis Impurity-2 |
| Formule InChI | InChI=1S/C22H26N2O8S/c1-5-32-19-11-14(9-10-18(19)31-3)17(12-33(4,29)30)24-21(26)20-15(22(27)28)7-6-8-16(20)23-13(2)25/h6-11,17H,5,12H2,1-4H3,(H,23,25)(H,24,26)(H,27,28)/t17-/m1/s1 |
| SMILES | CCOc1cc(ccc1OC)[C@@H](CS(=O)(=O)C)NC(=O)c2c(NC(=O)C)cccc2C(=O)O |
| Nom IUPAC | acide 3-acétamido-2-[[(1S)-1-(3-éthoxy-4-méthoxyphényl)-2-méthylsulfonyléthyl]carbimoyl]acide benzoïque |
| Poids moléculaire (g/mol) | 478.52 |
| Poids de la formule | 478.141 |