Learn More
Apremilast, TRC
Code produit 30007307
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
100 mg
2.5 g
Conditionnement:
100mg
2.50g
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30007307 100 mg 100mg
30008272 2.5 g 2.50g
30004852 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30007307 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA729700100MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 608141-41-9
Formule moléculaire C22 H24 N2 O7 S
Poids moléculaire (g/mol) 460.5
Synonyme Acetamide, N-[2-[(1S)-1-(3-ethoxy-4-methoxyphenyl)-2-(methylsulfonyl)ethyl]-2,3-dihydro-1,3-dioxo-1H-isoindol-4-yl]-, N-[2-[(1S)-1-(3-Ethoxy-4-methoxyphenyl)-2-(methylsulfonyl)ethyl]-2,3-dihydro-1,3-dioxo-1H-isoindol-4-yl]acetamide, (S)-2-[1-(3-Ethoxy-4-methoxyphenyl)-2-methylsulfonylethyl]-4-acetylaminoisoindoline-1,3-dione, (S)-N-[2-[1-(3-Ethoxy-4-methoxyphenyl)-2-(methylsulfonyl]ethyl]-1,3-dioxoisoindolin-4-yl)acetamide, Apremilast, CC 10004, Otezla
Nom IUPAC N-[2-[(1S)-1-(3-éthoxy-4-méthoxyphényl)-2-méthylsulfonyléthyle]-1,3-dioxoisoindol-4-yl]acétamide
SMILES CCOc1cc(ccc1OC)[C@@H](CS(=O)(=O)C)N2C(=O)c3cccc(NC(=O)C)c3C2=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Apremilast
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C22H24N2O7S/c1-5-31-19-11-14(9-10-18(19)30-3)17(12-32(4,28)29)24-21(26)15-7-6-8-16(23-13(2)25)20(15)22(24)27/h6-11,17H,5,12H2,1-4H3,(H,23,25)/t17-/m1/s1
Poids de la formule 460.1304
Pourcentage de pureté >95%