Learn More
R&D Systems™ Aprépitant
Code produit 18717276
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18717276 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18717276 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur 6486/50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    181.21€
    162.75€ / 50mg
    Économisez 18.46€
    10% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Potent long-acting hNK-1 antagonist
Aprepitant is a potent long-acting hNK-1 antagonist, (IC50 = 0.09 nM and Kd = 19 pM). Inhibits induced foot-tapping in gerbils. CNS penetrant and orally bioavailable. Antiemetic.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-[[(2R,3S)-2-[(1R)-1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]ethoxy]-3-(4-fluorophenyl)-4-morpholinyl]methyl]-1,2-dihydro-3H-1,2,4-triazol-3-one
CAS 170729-80-3
Quantité 50 mg
Gamme de produits Tocris
Formule moléculaire C23H21F7N4O3
Pureté 99%