Spécification
| Nom chimique ou matériau | Aprépitant |
| Quantité | 250 mg |
| Solubilité | pratiquement insoluble |
| Poids de la formule | 534,43 |
| Forme physique | Poudre |
| Type de produit | Réactif |
| Pureté | ≥ 97,5 % (HPLC) |