Learn More
Aprepitant, MedChemExpress
Description
Aprepitant (MK-0869) is a selective and high-affinity neurokinin 1 receptor antagonist with a Kd of 86 pM.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Aprepitant |
| CAS | 170729-80-3 |
| Couleur | Blanc |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C23H21F7N4O3 |
| Quantité | 10 mg |
| Synonyme | MK-0869 MK-869 L-754030 |
| Informations sur la solubilité | DMSO : ≥ 100 mg/mL (187.12 mM) |
| SMILES | O=C1NC(CN2[C@H]([C@@H](O[C@@H](C3=CC(C(F)(F)F)=CC(C(F)(F)F)=C3)C)OCC2)C4=CC=C(F)C=C4)=NN1 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 534.43 |
| Show More |