Learn More
BINDER™ Série APT-COM™ 4
Code produit 16494479 Tous les produits BINDER Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Comprend:
4 Logiciel édition GLP
4 Logiciel édition professionnelle
4 Logiciels édition de base
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Comprend Conditionnement
16494479 4 Logiciel édition GLP 1 pièce
16307175 4 Logiciels édition de base 1 pièce
16484479 4 Logiciel édition professionnelle 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Code produit 16494479 Fournisseur BINDER™ Code fournisseur 90530042
Expédition estimée: 03-02-2027
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Le logiciel Multi Management Software offre des options de gestion, de journalisation, de programmation et de documentation. Avec des fonctionnalités allant de l'enregistrement conforme aux BPL à la création et à la gestion simplifiées de programmes jusqu'à 100 unités, APT-COM™ 4. Il peut être utilisé dans tous les secteurs d'activité et simplifie considérablement les processus de travail complexes.
APT-COM™ 4 Édition BASIQUE :
  • Administration d’un maximum de cinq unités connectées
  • Gestion des journaux (création, suppression, archivage)
  • Documentation des valeurs mesurées
  • Présentation centrale de toutes les unités sous forme de diagramme et de tableau
  • Présentation graphique des valeurs mesurées
  • Éditeur de programmes graphique/numérique
  • Exportation manuelle des valeurs mesurées (fichier CSV/PDF)
  • Interface utilisateur multilingue (allemand, anglais, français, espagnol, italien)
  • Exécution optionnelle du programme via APT-COM™
  • Fonction de minuteur
  • Importation de données depuis APT-COM™ 3
APT-COM™ 4e édition PROFESSIONNELLE :
Toutes les mêmes fonctions que l'édition BASIC et :
  • Administration d’un maximum de 100 unités connectées en même temps
  • Présentation centrale de toutes les unités dans un plan de salle
  • Système d’alarme basé sur e-mails
  • Serveur Web pour afficher les résultats
  • Administration des utilisateurs pour plusieurs utilisateurs et autorisations
  • Exportation automatique et gérée dans le temps des valeurs mesurées
  • Rapports pour un traitement/un archivage plus approfondi
  • Sauvegarde et récupération automatiques/manuelles
APT-COM™ 4 GLP Édition :
Toutes les mêmes fonctions que l’édition PROFESSIONNELLE et :
  • Peut être validé conformément à la norme 21 CFR Partie 11, documents de validation inclus
  • Documentation des valeurs mesurées dans un fichier inviolable conformément aux directives BPL/BPF sur les pistes de vérification
  • Signatures électroniques
À utiliser avec : BINDER Série Chambers BD , BF, CB-S, CB, CBF, ED, FD, FED, FP, M, KB, KB ECO, KT, KBF, KBF-S, KBF-S ECO, KBF P, KBF LQC, KBW, KBWF, UFV, VD, VDL
Spécification
Type de produit Logiciel de collecte de données
Comprend 4 Logiciel édition GLP
Description Édition BPL APT-COM™ 4 - pour travailler dans des conditions conformes aux BPL. Les valeurs mesurées sont documentées de manière inviolable conformément aux exigences du règlement FDA 21 CFR 11.
À utiliser avec (application) Enregistrement, contrôle, surveillance
À utiliser avec (équipement) BINDER Série Chambers (BD , BF, CB-S, CB, CBF, ED, FD, FED, FP, M, KB, KB ECO, KT, KBF, KBF-S, KBF-S ECO, KBF P, KBF LQC, KBW, KBWF, UFV, VD, VDL)
Système d’exploitation Microsoft Windows 10 IoT 64 bits
Gamme de produits APT-COM