Learn More
Tocris Bioscience™ APY 29
GREENER_CHOICE
Code produit 30001992
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30001992 10 mg 10mg
30002004 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30001992 Fournisseur Tocris Bioscience™ Code fournisseur 4865/10
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Inhibits IRE1α autophosphorylation; activates IRE1α endoribonuclease activity
Allosteric modulator of IRE1α. Inhibits IRE1α autophosphorylation (IC50 = 280 nM) and activates IRE1α ribonuclease activity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1216665-49-4
Formule moléculaire C17H16N8
Spécification
Nom chimique ou matériau APY 29
Quantité 10 mg
Poids de la formule 332.36
Forme physique Solid
Couleur Blanc
Pureté >98%
Poids moléculaire 332.371