Learn More
AQ-13 dihydrochloride, MedChemExpress
Code produit 16492958
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16492958 10 mg
16472556 25 mg
16415707 5 mg
16409536 50 mg
16404286 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 16492958 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY100358
MedChemExpress AQ-13 dihydrochloride is an aminoquinoline antimalarial drug that is effective against drug-resistant strains of Plasmodium falciparum.
AQ-13 dihydrochloride is an aminoquinoline antimalarial drug that is effective against drug-resistant strains of Plasmodium falciparum.
Spécification
Nom chimique ou matériau AQ-13 dihydrochloride
Forme physique Solid
CAS 169815-40-1
Couleur Earth Yellow
Quantité 10 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C16H24Cl3N3
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Informations sur la solubilité H2O : 100 mg/mL (274.17 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 80 mg/mL (219.33 mM; Need ultrasonic)
SMILES CCN(CC)CCCNC1=CC=NC2=CC(Cl)=CC=C12.[H]Cl.[H]Cl
Poids moléculaire (g/mol) 364.74
Poids de la formule 364.74
Pourcentage de pureté 98.08%
Qualité Research