Learn More
Heinz Herenz Aqua Dest
Code produit 30158324
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
Conditionnement:
23 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30158324 1 L 23 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30158324 Fournisseur Heinz Herenz Code fournisseur 1133775
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    104.56€
    66.70€ / 23 pièces
    Économisez 37.86€
    36% de réduction
Expédition estimée: 01-12-2026
Contenant d'eau distillée de 1000 mL.
  • déminéralisé simple
  • Pour une utilisation en laboratoire, dans les salons de beauté, les studios photo, les foyers et le jardinage.
  • Microfiltré destiné à être utilisé dans des applications pharmaceutiques, chimiques et techniques
Spécification
Type de produit Plus propre
Color-coded Non
Forme Líquido transparente
Scent Sans parfum
Stérilité Non stériles
Aspect Concluant
Autoclavable Non autoclavable
Couleur Transparent
Jetable Usage unique
Filtré À filtre
Inflammable Sexe
Quantité 1 L
Dimensions 1 L