Learn More
Buerkle™ Échantillonneur Aqua
Code produit 10207472 Tous les produits Bürkle Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
350 ml
700 ml
1 050 ml
Longueur (métrique):
40 cm
76 cm
107 cm
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Longueur (métrique) unitSize
10207472 350 ml 40 cm 1 pièce
10571065 700 ml 76 cm 1 pièce
10188701 1 050 ml 107 cm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10207472 Fournisseur Buerkle™ Code fournisseur 53080350
Maîtrisez vos environnements critiques
Utilisez le code promo 28022
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Échantillonneur pour échantillons d’eau souterraine provenant de puits, de fosses et d'autres sources.
  • S’adapte à tous les puits normaux avec des ouvertures de commande de 2 dia., sans inclinaison ni blocage
  • Les matériaux ultra-purs garantissent le degré de pureté d’échantillon le plus élevé
  • Facile à nettoyer grâce aux bords arrondis et aux filetages
  • Surface anti-adhésive ultra-pure en FEP/PTFE
  • Sans câble
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit AquaSampler
Matériau PTFE, FEP
Capacité (métrique) 350 ml
À utiliser avec (application) Pour les échantillons d’eau souterraine provenant de puits, de fosses et d’autres sources
Diamètre (métrique) externe 46 mm
Longueur (métrique) 40 cm