Learn More
Notrax Tapis barrière robuste Aqua Trap™ à dômes moulés
Code produit 17761948
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (impériale):
35 in
59 in
71 in
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (impériale) Conditionnement
17761948 35 in 1 pièce
17701958 59 in 1 pièce
17741958 71 in 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17761948 Fournisseur Notrax Code fournisseur 150S0023CH
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    47.00€
    37.19€ / 1 pièces
    Économisez 9.81€
    20% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 25-11-2026
Fidèle à son nom, ce barrage périmétrique breveté Aqua Dam forme un bac pouvant contenir jusqu'à 6 litres d'eau par mètre carré et est traité avec un revêtement antimicrobien pour empêcher la prolifération des bactéries et des germes à l'entrée.
  • Fidèle à son nom, ce périmètre breveté ’’Aqua Dam’’ forme un plateau pouvant contenir jusqu’à 6 litres d’eau par mètre carré
  • La surface supérieure en textile est moulée à haute pression dans une conception à bulle sur une base en caoutchouc indestructible pour résister à une circulation intense de piétons
  • Une capacité inégalée à éliminer les débris des chaussures tout en conservant son aspect idéal à long terme
  • Semelle à modèle antidérapant unique
Spécification
Couleur Charbon
Longueur (impériale) 35 in
Longueur (métrique) 90 cm
Matériau Polyester
Type Tapis industriel et commercial
Largeur (métrique) 60 cm