Learn More
Veolia Water Systems™ Flacon de régénération Aquadem™
Code produit 11933266
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
8 L
50 L
60 L
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
11933266 50 L 1 pièce
11943266 60 L 1 pièce
11913266 8 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11933266 Fournisseur Veolia Water Systems™ Code fournisseur AARIXD200697
 Article restreint
Expédition estimée: 31-07-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Flacon de régénération fort, robuste pour les systèmes de pré-traitement et de polissage.
  • Les stations de régénération et centres de remplissage AQUADEM assurent le traitement des résines
  • Chaque lot est soumis à un contrôle de qualité strict, avec enregistrement de la régénération
Spécification
Capacité (métrique) 50 L