Learn More
Molecular Devices Ensemble de laveuses de plaques Aquamax™ 2000
Code produit 31935852 Tous les produits Molecular Devices Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de plaques:
Plaques à 96 et 384 puits
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de plaques Conditionnement
31935852 Plaques à 96 et 384 puits 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 31935852 Fournisseur Molecular Devices Code fournisseur AQUAMAX 2K BUNDLE
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Automatisez les flux de lavage des microplaques avec une solution complète. Bundle prend en compte des protocoles de lavage configurables et des performances fiables pour les tests à base de microplateaux.
  • Fournit une solution complète pour les flux de travail automatisés de lavage de microplaques
  • Prend en charge plusieurs protocoles de lavage utilisant des systèmes d’entrée de fluide configurables
  • Permet un contrôle précis de la distribution et de l’aspiration pour des résultats cohérents dans les tests
  • Prend en charge le traitement des microplaques sans perturbation cellulaire
  • Prend en charge plusieurs modes de lavage, y compris le lavage séquentiel, continu et le lavage par le bas
  • Compatible avec les têtes de lavage interchangeables pour différents formats de microplaques
  • Offre une flexibilité pour supporter les applications actuelles et les applications de microplaques à plus haute densité
  • Conçu pour être utilisé dans les flux de travail d’essais à base de microplaques dans des applications des sciences de la vie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Flacons Bouteille de lavage (2 L), bouteille de déchets (2 L)
Volume distribué 25 à 3 000 μl / puits (collecteur à 192 broches) ; 50 à 3 000 μl / puits (collecteur à 96 broches)
Type de plaques Plaques à 96 et 384 puits
Volume résiduel ≤2 μl/puits
Durée de trempage 1 à 600 secondes.
Type Lave-plaques
Cycles de lavage 1 à 250
Volume de lavage 25 à 3 000 μl/puits