Learn More
Molecular Devices Ensemble de laveuses de plaques Aquamax™ 4000
Tous les produits Molecular Devices ProduitsDescription
- Fournit une solution complète pour les flux de travail automatisés de lavage de microplaques
- Prend en charge plusieurs protocoles de lavage utilisant des systèmes d’entrée de fluide configurables
- Permet un contrôle précis de la distribution et de l’aspiration pour des résultats cohérents dans les tests
- Prend en charge le traitement des microplaques sans perturbation cellulaire
- Prend en charge plusieurs modes de lavage, y compris le lavage séquentiel, continu et le lavage par le bas
- Compatible avec les têtes de lavage interchangeables pour différents formats de microplaques
- Offre une flexibilité pour supporter les applications actuelles et les applications de microplaques à plus haute densité
- Conçu pour être utilisé dans les flux de travail d’essais à base de microplaques dans des applications des sciences de la vie
Spécification
Spécification
| Flacons | Bouteille de lavage (2 L), bouteille de déchets (2 L) |
| Volume distribué | 25 à 3 000 μl/puits |
| Type de plaques | Plaques à 96 et 384 puits |
| Volume résiduel | ≤2 μl/puits |
| Durée de trempage | 1 à 600 secondes. |
| Type | Lave-plaques |
| Cycles de lavage | 1 à 250 |
| Volume de lavage | 25 à 3 000 μl/puits |