Learn More
Thermo Scientific™ Système de purification d’eau Aquanex™ Ultrapure AP de type I/II avec distributeur intelligent tactile
Code produit p-10105004 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Change view
Click to view available options
Description:
Système de purification d’eau ultra-pure de type I et de type II à partir de l’eau du robinet Aquanex 10 L avec distributeur intelligent tactile
Système de purification d’eau ultra-pure de type I à partir de l’eau du robinet Aquanex 10 L avec système de pré-filtration Barnstead
Système de purification d’eau ultra-pure de type I à partir de l’eau du robinet Aquanex 30 L
Système de purification d’eau ultra-pure de type I à partir de l’eau du robinet Aquanex 30 L avec système de pré-traitement Barnstead
Comprend:
Système de purification d’eau, distributeur tactile de type 1 Aquanex et consommables de démarrage
Système de purification d’eau, distributeur tactile de type 1 Aquanex, réservoir de 30 L et consommables de démarrage
Système de purification d’eau, distributeur tactile de type 1 Aquanex, système de prétraitement Barnstead et consommables de démarrage
Poids (métrique):
31 kg sec, 46 kg mouillé
32 kg sec, 57 kg mouillé
Conditionnement:
1 kit
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Description Comprend Poids (métrique) unitSize
17919160 Système de purification d’eau ultra-pure de type I et de type II à partir de l’eau du robinet Aquanex 10 L avec distributeur intelligent tactile Système de purification d’eau, distributeur tactile de type 1 Aquanex et consommables de démarrage 32 kg sec, 57 kg mouillé 1 kit
17939160 Système de purification d’eau ultra-pure de type I à partir de l’eau du robinet Aquanex 10 L avec système de pré-filtration Barnstead Système de purification d’eau, distributeur tactile de type 1 Aquanex, système de prétraitement Barnstead et consommables de démarrage 32 kg sec, 57 kg mouillé 1 kit
17929160 Système de purification d’eau ultra-pure de type I à partir de l’eau du robinet Aquanex 30 L Système de purification d’eau, distributeur tactile de type 1 Aquanex, réservoir de 30 L et consommables de démarrage 31 kg sec, 46 kg mouillé 1 kit
17949160 Système de purification d’eau ultra-pure de type I à partir de l’eau du robinet Aquanex 30 L avec système de pré-traitement Barnstead Système de purification d’eau, distributeur tactile de type 1 Aquanex, système de prétraitement Barnstead et consommables de démarrage 31 kg sec, 46 kg mouillé 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17919160 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 7101010
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Vous pouvez compter sur le système de purification d’eau Thermo Scientific™ Aquanex™ Ultrapure pour sa commodité, sa flexibilité et sa fiabilité. Avec une interface interactive à écran tactile et des consommables faciles d’accès, vous pouvez passer plus de temps sur vos recherches et moins de temps sur l’entretien de votre équipement
The Thermo Scientific™ Aquanex™ system is designed to truly help make life easier in lab with an intuitive touch screen interface, easy-access consumables, and smart dispensing features. The easy-to-use interface caters to users that need secured access and seamless event logging, system monitoring, and reporting. A new innovative cartridge design provides low TOC, a longer cartridge life, and an easy-to-change design.
Une conception qui facilite l’utilisation :
  • l’interface utilisateur à écran tactile simple à utiliser vous guide tout au long du démarrage et du remplacement des consommables
  • Distributeur intelligent tactile Aquanex : utilisez l’interface de l’unité ou du distributeur portable pour arrêter la veille / régler / lancer la distribution d’eau
  • Distribution flexible : utilisez le distributeur lorsqu’il est monté sur le support, ou retirez le distributeur à pipette pour passer au-dessus de plus grands récipients
  • Remplacez facilement les cartouches : les cartouches peuvent être retirées en appuyant sur un bouton et les nouvelles cartouches se fixent automatiquement et sont reconnues par l’unité lorsqu’elles sont insérées
  • Consommables rapidement accessibles sous le panneau magnétique avant : aucune installation compliquée requise
  • Configuration simple, avec des fixations rapides qui facilitent l’installation
Une eau de qualité à portée de main :
  • Connexion sécurisée et enregistrement, surveillance et signalement des événements sans faille permettant de réduire la durée de l’audit
  • La distribution intelligente High Flow améliore l’expérience utilisateur. Précision de distribution à la pointe du secteur. Conception innovante de la cartouche pour le COT < 3 ppb et durée de vie accrue de la cartouche. Filtre ultra résistant et filtre final POU de 0,1 micron pour une eau ultra-pure constante et de haute qualité à tout moment.
  • Détection des fuites et arrêt du système automatiques pour un environnement de laboratoire plus sûr
Nouveau mode de sélection de la durabilité :
  • choisissez votre mode de fonctionnement pour choisir la façon dont le système de purification d’eau Aquanex fonctionnera le mieux pour votre laboratoire. Choisissez le mode économie d’eau, le mode économie des paquets de cartouches de déionisation ou le mode dynamique
  • Le mode économie d’eau conservera l’eau en faisant circuler l’eau dans le système pendant le remplissage du réservoir. L’utilisation du mode mode économie d’eau peut économiser jusqu’à 50 % d’eau en plus par rapport au mode économie des paquets de cartouches, mais peut avoir un impact sur la durée de vie des cartouches et des consommables
  • Le mode économie des paquets de cartouches limitera la recirculation de l’eau usagée dans le système afin de tirer le maximum de vos cartouches de déionisation et autres consommables
  • Le mode dynamique laissera le système Aquanex choisir intelligemment entre les modes économie des paquets de cartouches et économie d’eau en fonction de la qualité de votre eau locale. Ce mode offre un rapport optimal entre les économies d’eau et les avantages en termes de coûts d’exploitation.
Commande simplifiée
  • Le système de purification d’eau de 10 L Aquanex™ est expédié avec tous les articles nécessaires pour commencer, y compris l’unité principale de 10 L, le distributeur intelligent tactile et le support (type 1) Aquanex™ ainsi que les packs de cartouches de déionisation Aquanex™. Le SKU 7101011 sera également expédié avec le système de préfiltration Barnstead
  • Le système de purification d’eau de 30 L Aquanex™ est expédié avec tous les articles nécessaires pour commencer, y compris l’unité principale de 30 L, le distributeur intelligent tactile et le support (Type 1) Aquanex™ ainsi que les packs de cartouches de déionisation Aquanex™. Le SKU 7301031 sera également expédié avec le système de préfiltration Barnstead
  • Les supports de montage mural pour le système de purification d’eau ou le réservoir de 30 L Aquanex™ doivent être achetés séparément
  • Le kit accessoire de distribution manuel de type II doit être acheté séparément (numéro de pièce : 50138221)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Système de purification d’eau ultra-pure de type I et de type II à partir de l’eau du robinet Aquanex 10 L avec distributeur intelligent tactile
Source d’eau d’alimentation Eau potable du robinet
Débit ≥2 L/min
Type d’eau de production Type 1 et 2
Résistivité 18,2 MΩ•cm
TOC Monitor with UV Intensity Monitoring Non
Comprend Système de purification d’eau, distributeur tactile de type 1 Aquanex et consommables de démarrage
Dimensions (L x l x H) 24,5 x 24,0 x 16,0 in (62,2 x 61,0 x 40,6 cm)
Poids (impériale) 70 lb sec, 125 lb mouillé
Poids (métrique) 32 kg sec, 57 kg mouillé
Production journalière 100 L
Concentration en endotoxines 0,001 UE/ml
Type de produit Système de purification d’eau