Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Distributeur de papier essuie-mains plié Aquarius™
Descrizione
- Dérouleur de papier sans contact à fixation murale (vis et mèches incluses), Design épuré et contemporain idéal pour tous les sanitaires très fréquentés
- Hygiène optimale : mécanisme de tirage feuille à feuille compatible avec une large gamme d'essuie-mains pliés Kimberly-Clark Professional™. Distribution contrôlée anti-gaspillage
- Maintenance minimale : Système unique de prévention des trop-pleins pour une réduction des blocages et du gaspillage et une recharge facile. Ouverture verticale pratique
- Fenêtre de contrôle du niveau de consommable disponible. Modèle étanche à finition laquée et bords arrondis anti-poussières, Nettoyage facile en un seul geste
Specifica
Specifica
| Type de produit | Distributeur de serviettes essuie-mains |
| Couleur | Blanc |
| Profondeur (impériale) | 5,6 in |
| Profondeur (métrique) | 14.2 cm |
| Dimensions (L x l) | 15,9 x 31,1 cm |
| Longueur (impériale) | 6,2 in |
| Longueur (métrique) | 15,9 cm |
| Largeur (impériale) | 11,3 in |
| Largeur (métrique) | 28.7 cm |
| Hauteur (impériale) | 12,2 in |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?