Learn More
Kimberly-Clark™ Cassette pour distributeur de nettoyant pour les mains blanc Aquarius™
Code produit 15236500
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
1 l
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
15236500 1 l 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15236500 Fournisseur Kimberly-Clark™ Code fournisseur 6948
Expédition estimée: 27-11-2026
Aquarius™ Le distributeur de nettoyant pour les mains en cassette blanche est idéal pour distribuer du savon liquide ou en mousse, offrant une polyvalence et une rentabilité maximales.
  • distributeur Aquarius™ de crème ou mousse lavante à fixation murale (cheville, vis et bandes adhésives incluses). Grande capacité de 1 L idéale pour les lieux à haute fréquentation
  • Remplissage simplifié grâce à l’ouverture de rechargement par le dessous fonctionnant avec ou sans clé, Fenêtre de contrôle du niveau de consommable disponible pour une maintenance aisée
  • Distributeur contemporain et à finition brillante pour des sanitaires à l’aspect élégant et professionnel
  • Couvercle incliné anti-poussière et bords arrondis pour un nettoyage facile
  • Compatible avec une large gamme de savon liquide et gel hydroalcoolique (6330, 6331, 6332, 6333, 6336, 6340, 6342, 6348, 6352, 6373, 6382, 6385, 6386, 6387) pour un lavage des mains exceptionnel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Distributeur de nettoyant pour les mains
Couleur Blanc
Profondeur (impériale) 4,5 in
Profondeur (métrique) 11.4 cm
Longueur (impériale) 1 in
Longueur (métrique) 25.7 cm
Largeur (impériale) 4,6 in
Largeur (métrique) 11,6 cm
Hauteur (impériale) 9,3 in
Hauteur (métrique) 11,4 cm
Capacité Savon pour les mains
Matériau Plastique
Mounting Fixation murale
No. of Compartments 1
Product Style Couvercle à charnière avec ouverture frontale
Capacité (impériale) 33,8 oz.
Capacité (métrique) 1 l
À utiliser avec (application) Idéal pour la distribution de savon liquide ou de mousse pour une polyvalence et une rentabilité maximales.
Quantité 1 de chaque