Learn More
Kimberly-Clark™ Distributeur d’essuie-mains roulés Aquarius™
Code produit 16863743
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
16863743 Blanc 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16863743 Fournisseur Kimberly-Clark™ Code fournisseur 7375
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    113.00€
    56.29€ / 1 pièces
    Économisez 56.71€
    50% de réduction
Expédition estimée: 14-12-2026
Un design lisse et compact pour un nettoyage en un seul passage et une distribution feuille à feuille améliore l'hygiène des sanitaires. Système de rouleau à rouleaux sans fin pour un approvisionnement continu en serviettes à mains. Aquarius™ Distributeur de serviettes en rouleau, idéal pour les sanitaires à forte fréquentation.
  • Conçu pour fonctionner en harmonie avec les éléments familiers et de confiance. Kleenex™ et Scott™ marques.
  • Ces distributeurs pour toilettes sont conçus pour répondre aux normes d’hygiène et offrent une solution pour toilettes cohérente, adaptée à vos besoins hygiéniques dans les environnements professionnels.
  • Notre Aquarius™ Le distributeur de serviettes en rouleau allie innovation et style à des performances exceptionnelles.
  • Ce distributeur d’essuie-mains papier en rouleau, avec dispositif de rouleau inépuisable pour un approvisionnement en essuie-mains en rouleau en continu, est idéal pour les toilettes à fort passage où la cohérence est primordiale.
  • Ce distributeur compact d’essuie-mains en rouleau présente une conception arrondie lisse et épurée qui évite l’accumulation de saletés et permet un nettoyage par simple essuyage, afin d’améliorer l’hygiène des toilettes.
  • Ce Aquarius™ Le distributeur d'essuie-mains offre une protection avancée contre la contamination croisée et est le distributeur le plus hygiénique du marché.
  • Le distributeur d’essuie-mains papier en rouleau assure une distribution de feuilles individuelles contrôlée, de sorte que les utilisateurs ne touchent que le produit qu’ils utilisent, réduisant ainsi la contamination.
  • La distribution de feuilles individuelles minimise également la production de déchets, ce qui contribue à réduire les coûts inutiles.
  • Le blanc Aquarius™ Le distributeur de serviettes en rouleau est également disponible en noir (code 7376) et Slimroll™ (blanc 7955, noir 7956) options, pour convenir à toutes les salles de bains.
  • Ce distributeur d’essuie-mains papier commercial mesure 37,4 cm (H) x 29,7 cm (l) x 24,8 cm (P).
  • Le Kimberly-Clark Le distributeur est compatible avec une variété de Kleenex™ et Scott™ serviettes roulées à la main de Kimberly-Clark , recommandé: 6780, 6691, 6692 et également compatible avec : 6626.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Distributeur d'essuie-mains en papier
Couleur Blanc
Profondeur (impériale) 9,8 in
Profondeur (métrique) 24.8 cm
Largeur (impériale) 11,7 in
Largeur (métrique) 29.7 cm
Hauteur (impériale) 14,7 in
Hauteur (métrique) 37.4 cm
Capacité Petite serviette
Matériau Plastique
Mounting Fixation murale
No. of Compartments 1
Product Style Couvercle à charnière avec ouverture frontale