Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Distributeur d’essuie-mains roulés Aquarius™
Code produit 15320367
Modifier l'affichage
Click to view available options
Mounting:
Fixation murale
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Mounting Conditionnement
15320367 Fixation murale 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15320367 Fournisseur Kimberly-Clark Professional™ Code fournisseur 6959
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    149.00€
    94.73€ / 1 pièces
    Économisez 54.27€
    36% de réduction
Expédition estimée: 15-12-2026
Distributeur d’essuie-mains pliés indispensable pour toute entreprise. Aquarius™ Les distributeurs de serviettes en rouleau sont compatibles avec une large gamme de produits pour sanitaires, favorisent l'hygiène et contribuent à la maîtrise des coûts grâce à une distribution contrôlée.
  • Conçu pour plus d’hygiène, une meilleure efficacité dans les toilettes et pour offrir une expérience utilisateur agréable
  • Idéal pour : la distribution de feuilles individuelles de Kleenex™ et Scott™ Serviette pour les mains roulée, sans avoir besoin de toucher le distributeur
  • À utiliser dans les lieux très fréquentés tels que les toilettes et les zones de travail, dans les bureaux, les environnements de transformation alimentaire et les lieux publics, tels que les aéroports et les stades de sport
  • Aide à réduire la contamination et la propagation des germes
  • Permet de réduire les coûts dans les zones à forte utilisation, avec un entretien facile et des exigences d’entretien minimales
  • Distributeur blanc avec verrouillage par bouton-poussoir ou clé et système d'alimentation pour rouleaux jusqu'à 354 m de longueur
  • Conception incurvée avec une finition facile à nettoyer et aucun piège à saleté ou à poussière
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Distributeur de serviettes essuie-mains
Couleur Blanc
Profondeur (impériale) 9,5 in
Profondeur (métrique) 24.1 cm
Dimensions (L x l) 43,6 x 25,2 cm
Longueur (impériale) 17,2 in
Longueur (métrique) 43,6 cm
Largeur (impériale) 13,3 in
Largeur (métrique) 33.8 cm
Hauteur (impériale) 9,9 in
Hauteur (métrique) 25.2 cm
Capacité Lingettes
Matériau Plastique
Mounting Fixation murale
No. of Compartments 1
Product Style Couvercle à charnière avec ouverture frontale