Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Aquarius™ Slimfold™ Distributeur de serviettes pour les mains
Code produit 15581640
Modifier l'affichage
Click to view available options
Mounting:
Fixation murale
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Mounting Conditionnement
15581640 Fixation murale 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15581640 Fournisseur Kimberly-Clark Professional™ Code fournisseur U7024
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    183.00€
    22.26€ / 1 pièces
    Économisez 160.74€
    87% de réduction
Expédition estimée: 04-12-2026
Aquarius™ Slimfold™ Le distributeur de serviettes pour les mains favorise l'hygiène et contribue à la maîtrise des coûts grâce à une distribution contrôlée.
  • Favorise l’hygiène, améliore le confort et l’hygiène et contribue à gérer les coûts
  • Idéal pour : la distribution d’essuie-mains à feuilles simplesScott™ Slimfold enchevêtrés, sans avoir à toucher le distributeur, dans les toilettes présentant un espace au mur moindre
  • Favorise des normes d’hygiène plus strictes et contribue à réduire la contamination et la propagation des germes
  • réduit les coûts, grâce à un entretien facile
  • Finition ultra-brillante, facile à nettoyer et sans piège à saleté ou à poussière
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Distributeur de serviettes pliées
Couleur Blanc
Profondeur (impériale) 3,2 in
Profondeur (métrique) 8.1 cm
Longueur (impériale) 15 in
Longueur (métrique) 24,7 cm
Largeur (impériale) 9,4 in
Largeur (métrique) 23.9 cm
Capacité Lingettes
Matériau Plastique
Mounting Fixation murale
No. of Compartments 1
Product Style Couvercle à charnière avec ouverture frontale