Learn More
Kimberly-Clark™ Distributeur de papier hygiénique Aquarius™
Code produit 15992491
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
15992491 Blanc 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15992491 Fournisseur Kimberly-Clark™ Code fournisseur 6946
La sécurité commence ici : jusqu’à 60 % de réduction
Utilisez le code promo 28008
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 02-11-2026
conception lisse pour une distribution de feuille individuelle en un seul geste dans les sanitaires. Aquarius™ Le distributeur de papier toilette avec dispositif anti-remplissage excessif contribue à minimiser les blocages, le gaspillage et les coûts.
  • Conçu pour fonctionner en harmonie avec les éléments familiers et de confiance. Kleenex™ et Scott™ marques.
  • Ces distributeurs pour toilettes sont conçus pour répondre aux normes d’hygiène et offrent une solution pour toilettes cohérente, adaptée à vos besoins hygiéniques dans les environnements professionnels.
  • Ce distributeur de papier hygiénique présente une conception arrondie lisse et épurée qui évite l’accumulation de saletés et permet un nettoyage par simple essuyage, afin d’améliorer l’hygiène des sanitaires.
  • Grâce au système de distribution de papier hygiénique entièrement fermé et à sa distribution efficace par feuille individuelle, vous touchez uniquement le produit que vous utilisez, ce qui contribue à réduire les contaminations croisées.
  • Le remplissage du distributeur se fait en toute simplicité, et son entretien très facile permet de réduire les coûts.
  • Le blocage, le gaspillage et les coûts sont limités grâce au dispositif de surremplissage breveté unique de ce distributeur de papier hygiénique plié, qui garantit une distribution fluide.
  • Ce Aquarius™ Le distributeur de papier toilette est doté d'un verrou caché pour le remplissage et d'une fenêtre permettant d'anticiper la pénurie de papier.
  • Le blanc Aquarius™ Le distributeur de papier toilette pliable est également disponible en noir (code 7172) et en version double (blanc 6990) pour s'adapter à toutes les salles de bains.
  • Ce distributeur de papier hygiénique commercial mesure 34,1 cm x 16,9 cm x 12,3 cm (L x l x P).
  • Le Kimberly-Clark Le distributeur est compatible avec une variété de Kleenex™ et Scott™ paquets de papier toilette pliés provenant de Kimberly-Clark , recommandé : 8042, 8408.
  • Il est également compatible avec : 8577, 8035, 8036, 8042, 8407, 8508, 8509, 4477, 8409, 4471.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Distributeur de papier hygiénique
Couleur Blanc
Profondeur (impériale) 4,8 in
Profondeur (métrique) 12.3 cm
Longueur (impériale) 13,4 in
Longueur (métrique) 34.1 cm
Largeur (impériale) 6,7 in
Largeur (métrique) 16.9 cm
Capacité Papier hygiénique
Matériau Plastique
Mounting Fixation murale
No. of Compartments 1
Product Style Couvercle à charnière avec ouverture frontale
À utiliser avec (équipement) Papier hygiénique Kleenex™ et Scott™