Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC Aquasil™ C18, granulométrie de 3 μm
Code produit 10668445 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
50mm
100mm
150mm
150 mm
Diamètre (métrique):
2,1 mm
3 mm
4 mm
4,6 mm
4.6 mm
Conditionnement:
1 pièce
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Diamètre (métrique) Conditionnement
10668445 150mm 3 mm 1 pièce
10560126 50mm 2,1 mm 1 pièce
10027354 50mm 4,6 mm 1 pièce
10598985 100mm 2,1 mm 1 pièce
10518035 100mm 4,6 mm 1 pièce
10173943 150mm 2,1 mm 1 pièce
10438204 150mm 4 mm 1 pièce
10702887 150 mm 4.6 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 10668445 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 77503153030
Réalisez jusqu’à 60 % d’économies sur les produits essentiels aux analyses sous contrat
Utilisez le code promo 28025
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 07-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Disponibles dans des dimensions limitées. Pour plus de renseignements, veuillez contacter le service client.
Les colonnes HPLC Thermo Scientific Aquasil C18 procurent une rétention supérieure à la C18 pour les molécules polaires.
  • Phase C18 à “end-capping” polaire
  • Sélectivité alternative aux phases C18 classiques
  • Compatible avec les phases mobiles 100 % aqueuses
Informations de commande :
D’autres tailles de colonne sont également disponibles. Pour plus d’informations, contactez votre Service Clients.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format de colonne Colonne analytique
Diamètre (métrique) 3 mm
À utiliser avec LC-MS
Longueur (métrique) 150mm
Granulométrie 3 μm
pH 2 à 8
Porosité 100 Å
Surface spécifique 310 m²/g
Type d’USP L1
Phase stationnaire Aquasil C18
Matériau de remplissage Silice
Taux de carbone 12%
Type de colonne Phase inverse
“End-capped” Oui
Phase Phase inverse