Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC Aquasil™ C18, granulométrie de 5 μm
Code produit 10241095 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
50mm
100mm
150mm
250mm
Diamètre (métrique):
2,1 mm
3 mm
4 mm
4,6 mm
Conditionnement:
1 pièce
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Diamètre (métrique) Conditionnement
10241095 50mm 2,1 mm 1 pièce
10744936 50mm 3 mm 1 pièce
10568785 50mm 4,6 mm 1 pièce
10221435 100mm 2,1 mm 1 pièce
10638635 100mm 3 mm 1 pièce
10231435 100mm 4,6 mm 1 pièce
10519955 150mm 2,1 mm 1 pièce
10775336 150mm 3 mm 1 pièce
10251435 150mm 4 mm 1 pièce
10723074 150mm 4,6 mm 1 pièce
10008094 250mm 2,1 mm 1 pièce
10535215 250mm 4 mm 1 pièce
10013193 250mm 4,6 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Code produit 10241095 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 77505052130
Expédition estimée: 04-12-2026
Les colonnes HPLC Thermo ScientificTM AquasilTM 5 μm C18 sont disponibles dans des dimensions limitées. Pour de plus amples informations, veuillez contacter le Service Client.
  • Phase C18 à “end-capping” polaire
  • Sélectivité alternative aux phases C18 classiques
  • Compatible avec les phases mobiles 100 % aqueuses
Informations de commande :
D’autres tailles de colonne sont également disponibles. Pour de plus amples informations, veuillez contacter le Service Client.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format de colonne Colonne analytique
Diamètre (métrique) 2,1 mm
À utiliser avec LC-MS
Longueur (métrique) 50mm
Granulométrie 5 μm
pH 2 à 8
Porosité 100 Å
Surface spécifique 310 m²/g
Type d’USP L1
Phase stationnaire Aquasil C18
Matériau de remplissage Silice
Taux de carbone 12%
Type de colonne Phase inverse
“End-capped” Oui
Phase Phase inverse